Stampa…
Hai cercato: Adattatori
121  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"121"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: C-mount projection lens, 0,75×
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Adattatore per videocamera C-mount per microscopi Leica
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Adattatore C-mount compatibile con microscopi Nikon, 0,5×
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Adattatori per collegamento di telecamere con chip di diverse dimensioni a microscopi con filettatura C-mount.
Codice catalogo: (630-1747)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI630-1747
Descrizione: Phototube adapter for digital camera
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: In PTFE, con giunti smerigliati sul cono e sul manicotto.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: In PTFE, pareti robuste.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Borosilicate 3.3 glass.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Adattatore per oculare C-mount, 0,45×, Ø: 23/30 mm
Codice catalogo: (MFLX06432-00)
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Codice articolo locale: MFLA06432-00
Descrizione: Forms a continuous standard taper inside and out, from top to bottom.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: Vetro borosilicato DURAN®, trasparente.
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: DURAN®, borosilicate glass.
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: Giunto smerigliato conico, DURAN® Borosilicate glass, coni, Dimensione cono: 24/29 NS, Cono femmina: - NS, Ø esterno tubo: 22 mm
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: DURAN®, borosilicate glass.
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: DURAN®, vetro borosilicato, trasparente.
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: Vetro borosilicato DURAN®, trasparente.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 121
no targeter for Bottom