Stampa…
Hai cercato: Vasche rettangolari
8  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: BÜRKLE
Descrizione: These seamless rectangular tanks feature optimum ratio of wall thickness to filling load.
Codice catalogo: (ENTEE92-01D-0215)
Fornitore: ENTEGRIS INC
Codice articolo fornitore: E92-01D-0215
Codice articolo locale: ENTEE92-01D-0215
Descrizione: Injection molded rectangular tanks with dual capacity.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: These PP rectangular tanks with cover can significantly reduce evaporation and contamination.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: These heavy-duty rectangular LLDPE tanks with cover can withstand most acid, alcohols and bases. Tanks feature stepped flange at top provides reinforc...
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Descrizione: These seamless, rotational-moulded PE tanks are lightweight and easy-to-handle.
Fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descrizione: Tubs made of Plexiglas®, available with or without sloping base. Sloping base facilitates circulation of the liquid.
New Product
Fornitore: SEMADENI
Descrizione: These tanks can be used for a long time at temperatures of +50 °C.
Codice catalogo: (SMIT1195/LID)
Fornitore: SMITH SCIENTIFIC LTD
Codice articolo fornitore: 1195/LID
Codice articolo locale: SMIT1195/LID
Descrizione: Chromatography tank made up of clear, soda-lime glass.
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom