Stampa…
Difenilamina 1% Reag. Ph. Eur. 1032102
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
87823.290EA 276 EUR
87823.290
Difenilamina 1% Reag. Ph. Eur. 1032102
Difenilamina
Informazioni per l'ordine: Fornito con il certificato di analisi. Normalmente prodotto su ordinazione. Contattate gentilmente il nostro servizio clienti.
Formula: (C₆H₅)₂NH
Peso molecolare: 169,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003014
CAS Number: 122-39-4
EINECS: 204-539-4
UN: 1830
ADR: 8,II
https://it.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/36/2297636.jpg
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022
Visualizza i codici
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022