Stampa…
Hai cercato: Torce
8  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (SIMEDI0070)
Fornitore: Industrial Physics
Codice articolo fornitore: DI0070
Codice articolo locale: SIMEDI0070
Descrizione: LED rechargeable flashlight, Atex zone 1 with scratch proof PC lens and safety switch, NiMH battery pack
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (SIMEDI0035)
Fornitore: Industrial Physics
Codice articolo fornitore: DI0035
Codice articolo locale: SIMEDI0035
Descrizione: This powerful TQC aluminium LED pocket flashlight produces a very impressive 200 lumens and provides a projection distance of 250 m. It is suitable fo...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (PRTWPA63YBR)
Fornitore: Portwest
Codice articolo fornitore: PA63YBR
Codice articolo locale: PRTWPA63YBR
Descrizione: This torch is designed for a wide array of tasks, from security to everyday use.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (PRTWPA50SIR)
Fornitore: Portwest
Codice articolo fornitore: PA50SIR
Codice articolo locale: PRTWPA50SIR
Descrizione: Head light with tilt control, made of ABS, used to aim the light where it is needed most. Designed for a wide array of tasks, from security to everyda...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (PRTWPA54BKR)
Fornitore: Portwest
Codice articolo fornitore: PA54BKR
Codice articolo locale: PRTWPA54BKR
Descrizione: Strong and durable precision engineered aluminium shell torch, uses new CREE technology which is up to 10 times brighter than current L.E.D bulbs.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (111-1950)
Fornitore: UVEX
Codice articolo fornitore: 9790.029
Codice articolo locale: UVEX9790.029
Descrizione: LED head torch KS-6001 with two beam types.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VARIAN
Descrizione: These torches light easily and stay lit, reducing downtime. With even and stable plasma to deliver reproducible results.
Codice catalogo: (VART16611101421)
Fornitore: VARTA GERAETEBATTERIE
Codice articolo fornitore: 16611101421
Codice articolo locale: VART16611101421
Descrizione: This pen light is suitable for everyday situations whenever you need a flashlight.
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom