  • Parametri
    • Articoli in magazzino (3)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Detergenti per mani e dispensatori di sapone
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"24"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Codice catalogo: (129-0486)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI129-0486
Descrizione:   I dispenser per sapone senza contatto riducono le contaminazioni incrociate e gli sprechi in camere bianche e aree di appoggio.
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  Deb-STOKO
Descrizione:   This dispenser made from steel is available with or without long arm lever.
Codice catalogo: (ZVGA60814-02)
Fornitore:  Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Codice articolo fornitore: 60814-02
Codice articolo locale: ZVGA60814-02
Descrizione:   The long life soap dispenser can be filled with all off-the-shelf liquid soaps.
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (ZVGA60810-11)
Fornitore:  Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Codice articolo fornitore: 60810-11
Codice articolo locale: ZVGA60810-11
Descrizione:   This durable zetMatic® dispenser is made from robust plastic. It can be perfectly integrated into every washroom.
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  Deb-STOKO
Codice articolo fornitore: 27655
Codice articolo locale: EVON27655
Descrizione:   Rugged plastic housing make this dispenser easy to use and to refill in showers.
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (115-1513)
Fornitore:  Deb-STOKO
Codice articolo fornitore: 89934X01
Codice articolo locale: EVON89934X01
Descrizione:   Dispensatore di detergente per mani, MAT® ALU, alluminio, grigio/bianco, 1000 ml, 94×162×316 mm
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (141-0283)
Fornitore:  WERNER & MERTZ BENELUX SA NV
Codice articolo fornitore: 712113
Codice articolo locale: TANA712113
Descrizione:   Questo dispenser per disinfettante per le mani è adatto per l'uso in camere bianche.
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (HUPF8600025)
Fornitore:  HUPFER METALLWERKE
Codice articolo fornitore: 8600025
Codice articolo locale: HUPF8600025
Descrizione:   Soap dispenser made from stainless steel for exchangeable bottles in food production or logistics subject to rigorous levels of hygiene.
UOM:  1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 24
  1  2  3  Prossimo 
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI