Stampa…
Arsenico 1.000 mg/l in acido nitrico diluito AVS TITRINORM standard per AAS
Fornitore: Avantor
VWR®
86661.260EA 45.6 EUR
86661.260 86661.180
Arsenico 1.000 mg/l in acido nitrico diluito AVS TITRINORM standard per AAS
Standard Standard cationici Standard di arsenico
  • Tracciabile a SRM a NIST
  • Prodotto e testato in stabilimenti accreditati ISOGuide 34/ISO17025
  • Fornito con certificato di analisi, valore reale ±0,3%
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022