Stampa…
Hai cercato: Rosso di metile
15  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: Rosso di metile, Supelco®
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Rosso di metile, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. C.I. 13020
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Rosso di metile 0,2 g/l in ethanol, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Rosso di metile soluzione Reag. Ph. Eur. 1055101
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Rosso di metile ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Rosso di metile, puro Indicatore
Fornitore: TCI EUROPE
Descrizione: Rosso di metile
Codice catalogo: (TCIAM0702-25G)
Fornitore: TCI EUROPE
Codice articolo fornitore: M0702-25G
Codice articolo locale: TCIAM0702-25G
Descrizione: Rosso di metile
UOM: 1 * 25 g
Codice catalogo: (TCIAM0056-500ML)
Fornitore: TCI EUROPE
Codice articolo fornitore: M0056-500ML
Codice articolo locale: TCIAM0056-500ML
Descrizione: Rosso di metile 0,04% in water for pH determination
UOM: 1 * 500 mL
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Rosso di metile
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Rosso di metile Reag. Ph. Eur. acid-base indicator, Fluka™
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Rosso di metile ACS
Codice catalogo: (32941-100ML)
Fornitore: Honeywell Chemicals
Codice articolo fornitore: 32941-100ML
Codice articolo locale: HONC32941-100ML
Descrizione: Rosso di metile soluzione in ethanol acid-base indicator, Fluka™
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: MP Biomedicals
Descrizione: Methyl red is used in the Methyl Red (MR) Test, used to identify bacteria producing stable acids by mechanisms of mixed acid fermentation of glucose.
Fornitore: Lovibond
Descrizione: Rosso di metile in soluzione acquosa
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom