  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Rosso congo
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Scegli tra le opzioni di seguito per affinare la ricerca. È possibile effettuare selezioni multiple all'interno di qualsiasi menù a tendina. Clicca su OK per aggiornare i risultati
SearchResultCount:"10"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Codice catalogo: (1.01340.0025)
Fornitore:  Merck
Codice articolo fornitore: 1.01340.0025
Codice articolo locale: MERC1.01340.0025
Descrizione:   Rosso congo
UOM:  1 * 25 g
Codice catalogo: (1.05233.0000)
Fornitore:  Merck
Codice articolo fornitore: 1.05233.0000
Codice articolo locale: MERC1.05233.0000
Descrizione:   Rosso congo
UOM:  1 * 1 kg
Codice catalogo: (34140.184)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC34140.184
Descrizione:   Rosso congo, TECHNICAL
UOM:  1 * 100 g
Codice catalogo: (31727.295)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC31727.295
Descrizione:   Rosso congo 1% in soluzione acquosa
UOM:  1 * 1 l
Fornitore:  Alfa Aesar
Descrizione:   Rosso congo Indicatore
Codice catalogo: (234610-500)
Fornitore:  Merck Millipore (Calbiochem‎)
Codice articolo fornitore: 234610-500
Codice articolo locale: CALB234610-500
Descrizione:   Rosso congo
UOM:  1 * 500 mg
Fornitore:  Acros Organics
Descrizione:   Rosso congo indicator grade
Codice catalogo: (EHERC12965400)
Fornitore:  EHRENSTORFER GMBH
Codice articolo fornitore: C12965400
Codice articolo locale: EHERC12965400
Descrizione:   Rosso congo
UOM:  1 * 0,1 g
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 10
  1  2  Prossimo 
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI