Stampa…
Hai cercato: Colchicina
8  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Colchicina 95% (dry weight)
Fornitore: TCI EUROPE
Descrizione: Colchicina
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Colchicina 97%
Fornitore: Cayman Chemical
Descrizione: Colchicina
Fornitore: PanReac AppliChem
Descrizione: Colchicina
Fornitore: Merck Millipore (Calbiochem‎)
Descrizione: Colchicina, Calbiochem®
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Colchicina ≥98%
Codice catalogo: (PROOMM1083.00)
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Codice articolo fornitore: MM1083.00
Codice articolo locale: PROOMM1083.00
Descrizione: Colchicina
UOM: 1 * 100 mg
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom