  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
colesterolo
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Utilizza queste opzioni per definire maggiormente i parametri. Clicca ok per aggiornare i risultati
SearchResultCount:"10"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   Colesterolo, ultrapuro
Codice catalogo: (22749.233)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale:: VWRC22749.233
Descrizione:   Colesterolo GPR RECTAPUR®
UOM:  1 * 250 g
Fornitore:  Alfa Aesar
Descrizione:   Colesterolo
Fornitore:  PanReac AppliChem
Descrizione:   Colesterolo
Codice catalogo: (228111-5)
Fornitore:  Merck Millipore (Calbiochem‎)
Codice articolo fornitore:: 228111-5
Codice articolo locale:: CALB228111-5
Descrizione:   Colesterolo
UOM:  1 * 5 g
Fornitore:  MP Biomedicals
Descrizione:   Cholesterol monohydrate is practically insoluble in water (less then 0,5 mg/100 ml of water); slightly soluble in alcohol (1,29% w/w at 20 °C), more s...
Fornitore:  Spectrum Chemical
Descrizione:   BSE/TSE statement (available upon request) Allergen statement (available upon request)
Fornitore:  MP Biomedicals
Descrizione:   Cholesterol is the principal sterol of the higher animals, found in all body tissues. It is the main constituent of gallstones and all biological memb...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 10
  1  2  Prossimo