Stampa…
Stampante per etichette portatile, BMP™21-LAB
Fornitore: Brady
116-0419EA 135 EUR
116-0419 116-0418
Stampante per etichette portatile, BMP™21-LAB
Stampanti Label Printers
La stampante termica portatile BMP™21-LAB è un'etichettatrice completa per laboratori di ricerca, accademici e clinici. Usando materiali per etichettatura ideati specificatamente per ambienti difficili, la stampante BMP21-LAB è in grado di creare in modo rapido (10 mm/s) e semplice etichette perfettamente leggibili per superfici piatte, curve o rugose che rimangono attaccate per anni anche se sottoposte a temperature estreme e sostanze chimiche.
  • Il display LCD a 3 righe offre la massima visibilità
  • Materiali per etichettatura disponibili per applicazioni quali fiale criogeniche e vetrini
  • Simboli greci comunemente utilizzati in laboratorio, struttura dei menu intuitiva
  • La funzione di etichettatura delle fiale taglia automaticamente il nastro a seconda delle dimensioni della fiala
  • Serializzazione automatizzata e memorizzazione di data e ora
  • Batteria ricaricabile agli ioni di litio di lunga durata (fornita nel kit di base)
Informazioni per l'ordine: per ulteriori dettagli sulla gamma completa di etichette per la stampante, visitare nostro sito Web o contattare l'ufficio vendite Avantor di zona.
Informazioni per l'ordine: il kit di base BPM™21-LAB include stampante da laboratorio BMP™21, adattatore CA, batteria agli ioni di litio, cinghia, guida di avvio rapido e cartuccia per etichette in polipropilene (tipo M21-750 -7425). La confezione blister contiene stampante da laboratorio BMP™21, cinghia, guida di avvio rapido e cartuccia per etichette in polipropilene (tipo M21-750-7425).