Chloroacetyl chloride ≥98%
22678.294
:
- Pack type:Glass bottle
- Pk:1 L
- Seq:5037
- Assay:Min. 98 %
:
:13,02074
:105 °C (1013 hPa)
:–22.5 °C
:1.426 g/cm³ (20 °C)
:>100 °C
:201-171-6
:1752
:6.1,I
:112.94 g/mol
:GHS06
:GHS05
:GHS08
:GHS09
:79-04-9
:C₂H₂Cl₂O
:MFCD00000725