Stampa…
Acqua Reag. Ph. Eur. 1095506 esente da nitrati
Fornitore: VWR Chemicals
87961.290EA 76 EUR
87961.290
Acqua Reag. Ph. Eur. 1095506 esente da nitrati
Acqua
Informazioni per l'ordine: Fornito con il certificato di analisi. Normalmente prodotto su ordinazione. Contattate gentilmente il nostro servizio clienti.
Formula: H₂O
Peso molecolare: 18,02 g/mol
Punto di ebollizione: 100 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 0 °C
Densità: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011332
CAS Number: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 12,10175
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022
Visualizza i codici
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022