Stampa…
5-Nitrobenzimidazole, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18257.0100EA 93.5 EUR
8.18257.0100 8.18257.9999
5-Nitrobenzimidazole, Sigma-Aldrich®
5-Nitrobenzimidazole
Formula: C₇H₅N₃O₂
Peso molecolare: 163,14 g/mol
Punto di fusione: 200…203 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005604
CAS Number: 94-52-0
EINECS: 202-341-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Solubility 0.5 g/l (25 °C)
Melting Point 204 - 208 °C
Molar Mass 163.14 g/mol
Bulk Density 270 kg/m3
pH 6 (10 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)