Stampa…
Cloroformiato di etile per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00881.9025EA 0 EUR
8.00881.9025 8.00881.0250 8.00881.1000 8.00881.0100 8.00881.9999
Cloroformiato di etile per sintesi, Sigma-Aldrich®
Cloroformiato di etile
Formula: C₃H₅ClO₂
Peso molecolare: 108,52 g/mol
Punto di ebollizione: 93 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –81 °C
Densità: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 10 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000644
CAS Number: 541-41-3
EINECS: 208-778-5
UN: 1182
ADR: 6.1 (3, 8),I
Merck Index: 12,03831