Stampa…
5-Methylthiazole ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L15879.03EA 46.59 EUR
L15879.03 L15879.14 L15879.06
5-Methylthiazole ≥97%
5-Methylthiazole
Formula: C₄H₅NS
Peso molecolare: 99,16 g/mol
Punto di ebollizione: 141…142 °C
Punto di fusione: –40,4 °C
Densità: 1,120
Flash Pt: 42 °C (107 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005335
CAS Number: 3581-89-3
EINECS: 000-000-0
ADR: 3,III