5-Hydroxyindole-2-carboxylic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
L00786.03EA
63
EUR
L00786.03
L00786.06
5-Hydroxyindole-2-carboxylic acid ≥97%
5-Hydroxyindole-2-carboxylic acid
Formula:
C₉H₇NO₃ Peso molecolare: 177,16 g/mol Punto di fusione: ∼ 245 °C (dec.) |
MDL Number:
MFCD00005615 CAS Number: 21598-06-1 EINECS: 244-468-6 |