Diammonium tetrachloropalladate (≥36% Pd)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
11882.06EA
625
EUR
11882.06
11882.03
Diammonium tetrachloropalladate (≥36% Pd)
Diammonium tetrachloropalladate
Formula:
H₈Cl₄N₂Pd Peso molecolare: 284,31 g/mol Punto di fusione: Dec. Densità: 2,17 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010884 CAS Number: 13820-40-1 EINECS: 237-498-6 |