Butile cloroformiato 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
ACRO180170010EA
166
EUR
ACRO180170010
ACRO180171000
ACRO180170250
Butile cloroformiato 98%
Butile cloroformiato
Formula:
C₅H₉ClO₂ Peso molecolare: 136,58 g/mol Punto di ebollizione: 142 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –70 °C Densità: 1,06 g/cm³ Flash Pt: 39 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000650 CAS Number: 592-34-7 EINECS: 209-750-5 UN: 2743 ADR: 6.1,II |
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4110 to 1.4130 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Color scale | ≤100 APHA |