  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
n-Butyllithium
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Scegli tra le opzioni di seguito per affinare la ricerca. È possibile effettuare selezioni multiple all'interno di qualsiasi menù a tendina. Clicca su OK per aggiornare i risultati
SearchResultCount:"9"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Codice catalogo: (8.18874.0500)
Fornitore:  Merck
Codice articolo fornitore: 8.18874.0500
Codice articolo locale: MERC8.18874.0500
Descrizione:   n-Butyllithium 1.6 mol/l in hexane per sintesi
UOM:  1 * 500 ml
Codice catalogo: (8.01660.0100)
Fornitore:  Merck
Codice articolo fornitore: 8.01660.0100
Codice articolo locale: MERC8.01660.0100
Descrizione:   n-Butyllithium 1.6 mol/l in hexane per sintesi
UOM:  1 * 100 ml
Codice catalogo: (L14775.AE)
Fornitore:  Alfa Aesar
Codice articolo fornitore: L14775.AE
Codice articolo locale: ALFAL14775.AE
Descrizione:   Packaged in resealable septum cap bottle
UOM:  1 * 100 ml
Fornitore:  Alfa Aesar
Descrizione:   n-Butyllithium 1.6 mol/l in hexane
Codice catalogo: (41248.JR)
Fornitore:  Alfa Aesar
Codice articolo fornitore: 41248.JR
Codice articolo locale: ALFA41248.JR
Descrizione:   n-Butyllithium 2.2 M in hexane
UOM:  1 * 0,2 mol
Fornitore:  Acros Organics
Descrizione:   n-Butyllithium 1.6 M in hexanes, AcroSeal®
Fornitore:  Acros Organics
Descrizione:   n-Butyllithium 2.5 M in hexanes, AcroSeal®
Fornitore:  Acros Organics
Descrizione:   n-Butyllithium 2.7 M in toluene, AcroSeal®
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 9
  1  2  Prossimo 
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI