Il sistema VWR® Microfibre Mop è una soluzione completa per la pulizia di pavimenti, pareti e soffitti. Non richiede personale qualificato poiché è estremamente versatile e semplice da utilizzare.
- Economico: un solo mocio consente di pulire aree di 25 m²
- Ergonomico e facile da usare
- In base alle esigenze, è possibile inserire la struttura per mocio nella pressa piatta per regolare la quantità di acqua da impiegare: bagnato per sanificazione o umido per pulizia
Il sistema di pulizia VWR® Microfiber Mop è composto da:
- Un carrello in acciaio inox dotato di 2 o 3 secchi
- una pressa piatta ergonomica
- Un manico telescopico ergonomico e telaio per mocio
- Mop VWR® in microfibra a basso attrito per ambienti controllati
Mocio in microfibra VWR® per ambienti controllati:
-100% microfibra PES. Tagliata con laser per estremità senza pelucchi
-Prestazioni di pulizia imbattibili
-Per pavimenti, pareti e soffitti
-Resistente al calore e ai prodotti chimici, adatto alla sterilizzazione (in autoclave o per irradiazione)
Certificazioni: Conforme ai requisiti ISO classe 5 e GMP A+B.
Attenzione: Tutti i componenti sono autoclavabili.