Dowex® 50WX8 (H) (strongly acidic cation exchanger)
Fornitore: Merck Millipore
Attenzione
MDL Number: MFCD00132726
CAS Number: 11119-67-8
Description light yellow to brown spherules
Particle size (0,09-0,25 mm) ≥ 70.0 %
Total capacity ≥ 1.7 mol/l
Water absorption 640 - 720 g/kg
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
Ion exchanger Dowex® 50 WX 8 (strongly acidic cation exchanger), H+ form Plastic bottle 250 ml 1.05221.0250
Codice articolo fornitore: 1.05221.0250
Codice articolo locale: MERC1.05221.0250
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità