Stampa…
Hai cercato: Clamp per uso generico
138  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"138"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: Stainless steel clamps for filling nozzles, with drip-free attachment to drums or to walls.
Codice catalogo: (241-0040)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRF08309.113
Descrizione: In lega di alluminio Laboral. Pinza con braccio orientabile, barra di supporto Ø 12 mm e lunghezza barra 200 mm.
UOM: 1 * 2 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Pinza, Pinze per flaconi per terreni, in acciaio inossidabile, VWR®, Acciaio inossidabile, Per: 1000 ml
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Pinza, Pinze per matracci, acciaio inossidabile, VWR®, Acciaio inossidabile, Per: 10 ml
Codice catalogo: (241-0043)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRF08374.287
Descrizione: In vinile, nero. Modello semplice.
UOM: 1 * 2 pezzi
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: No hinge clamp required – rapid one-hand connection.
New Product
Codice catalogo: (241-0032)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRF08301.322
Descrizione: Lega di alluminio Laboral.
UOM: 1 * 2 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Pinza, Pinze per matracci, acciaio inossidabile, Per: 1000 ml
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: Collared clamp helps prevent unintentional opening.
New Product
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Stainless steel or nickel-plated zinc. These clamps securely hold every type of glassware and apparatus.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Pinza, Morsetto per matracci in PVC autoclavabile, 125 ml, Per: Beute 125 ml
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: In acciaio inox. Pinze robuste e di facile utilizzo.
Codice catalogo: (241-0015)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRF08247.825
Descrizione: In lega di alluminio Laboral.
UOM: 1 * 5 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Lega di alluminio Laboral
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Nickel plated zinc or electro-polished stainless steel. These swivel clamps have an integral holder for attaching to a lab frame or other apparatus. T...
Promo
Codice catalogo: (241-0019)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRF08256.644
Descrizione: Lega di alluminio Laboral.
UOM: 1 * 5 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 138
no targeter for Bottom