Stampa…
Autoclavi, LABOKLAV
Fornitore: SHP
481-0459EA 32130 EUR
481-0459 481-0415 481-0416 481-0417 481-0418 481-0419 481-0495 481-0451 481-0452 481-0453 481-0454 481-0410 481-0411 481-0455 481-0456 481-0412 481-0457 481-0413 481-0414 481-0458 481-0460 481-0461 481-0426 481-0427 481-0428 481-0429 481-0629 481-0462 481-0463 481-0420 481-0464 481-0465 481-0421 481-0422 481-0466 481-0423 481-0467 481-0468 481-0424 481-0425 481-0469 481-0470 481-0471 481-0472 481-0437 481-0438 481-0439 481-0473 481-0430 481-0474 481-0475 481-0431 481-0476 481-0432 481-0477 481-0433 481-0434 481-0478 481-0479 481-0435 481-0436 481-0480 481-0481 481-0482 481-0483 481-0448 481-0404 481-0449 481-0405 481-0406 481-0407 481-0408 481-0409 481-0440 481-0484 481-0441 481-0485 481-0442 481-0486 481-0487 481-0443 481-0444 481-0488 481-0445 481-0489 481-0401 481-0446 481-0402 481-0447 481-0403 481-0490 481-0491 481-0492 481-0493 481-0450 481-0494
Autoclavi, LABOKLAV
Sterilizzatori Autoclavi (sterilizzatori a vapore)
Il concetto completamente rinnovato consente l'installazione dell'unità per il caricamento sia anteriore che dall'alto. Con le autoclavi SHP non è più necessario scegliere tra unità orizzontali o verticali: indipendentemente dalla direzione di installazione, l'unità resta la stessa. La disposizione dell'unità può essere cambiata anche in un secondo momento, passando da verticale a orizzontale o viceversa, senza dover apportare eccessive modifiche tecniche all'unità (per ulteriori dettagli, contattare Avantor). Se posizionate orizzontalmente, le unità sono impilabili. Camera e involucro in acciaio inox 316L.
Il concetto completamente rinnovato consente l'installazione dell'unità per il caricamento sia anteriore che dall'alto. Con le autoclavi SHP non è più necessario scegliere tra unità orizzontali o verticali: indipendentemente dalla direzione di installazione, l'unità resta la stessa. La disposizione dell'unità può essere cambiata anche in un secondo momento, passando da verticale a orizzontale o viceversa, senza dover apportare eccessive modifiche tecniche all'unità (per ulteriori dettagli, contattare VWR). Se posizionate orizzontalmente, le unità sono impilabili.
  • Pompa dell'acqua di alimentazione automatica
  • Sistema di chiusura completamente automatico e dispositivo di bloccaggio termico per proteggere l'operatore
  • Sensore di riferimento di serie per la misurazione della temperatura all'interno dei flaconi
  • Controllo a microprocessore con 22 programmi regolabili dall'operatore per ottimizzare il processo (protezione tramite codice)
  • Interfaccia RS485
  • Tre colori disponibili: blu/grigio chiaro, rosso/grigio chiaro, verde/grigio chiaro (indicare il colore desiderato al momento dell'ordinazione)
  • Tutti i modelli sono dotati di sistema di raffreddamento per garantire il raffreddamento del vapore prima dell'evacuazione, per la protezione dello scarico
Per una maggiore durata degli elementi riscaldanti, il nuovo generatore di vapore integrato è separato dall'acqua. Basso consumo energetico grazie alle dimensioni ottimizzate del generatore di vapore in relazione al volume della camera.
Le unità dotate di opzioni di raffreddamento o vuoto hanno un doppio rivestimento completo dello stesso materiale della camera. Durante il ciclo di raffreddamento, il doppio rivestimento viene irrorato con acqua deionizzata per garantire un raffreddamento rapido e affidabile dei terreni sensibili. Senza sprechi di acqua di raffreddamento deionizzata, in quanto questa ritorna nel relativo serbatoio di conservazione dotato di scambiatore di calore integrato. Durante il ciclo di essiccazione, il rivestimento viene coperto di vapore per agevolare l'essiccazione dell'unità da vuoto.
  • Pompa dell'acqua di alimentazione automatica
  • Sistema di chiusura completamente automatico e dispositivo di bloccaggio termico per proteggere l'operatore
  • Sensore di riferimento di serie per la misurazione della temperatura all'interno dei flaconi
  • Controllo a microprocessore con 22 programmi regolabili dall'operatore per ottimizzare il processo (protezione tramite codice)
  • Interfaccia RS485
  • Tre colori disponibili: blu/grigio chiaro, rosso/grigio chiaro, verde/grigio chiaro (indicare il colore desiderato al momento dell'ordinazione)
  • Tutti i modelli sono dotati di sistema di raffreddamento per garantire il raffreddamento del vapore prima dell'evacuazione, per la protezione dello scarico
Autoclavi per utilizzi nel laboratorio, completamente conformi a: DIN 58950 (applicazioni farmaceutiche), DIN 58951 (applicazioni da laboratorio), Direttiva sugli apparecchi a pressione 97/23/UE, IEC 61010 - 2 - 43 (dispositivo di bloccaggio termico).
Certificazioni: Autoclavi per utilizzi nel laboratorio, completamente conformi a: DIN 58950 (applicazioni farmaceutiche), DIN 58951 (applicazioni da laboratorio), Direttiva sugli apparecchi a pressione 97/23/UE, IEC 61010 - 2-43 (dispositivo di bloccaggio termico).