Italy
Order Entry
Heating and drying ovens, Universal UF/UFplus (forced convection)
Supplier:  MEMMERT
Certificates
undefined
Heating and drying ovens, Universal UF/UFplus (forced convection)
 :  MEMMERT
Specifications
  • Catalog No:
  • MEMMUF1060MPLUS
  • 466-0352
  • 466-0355
  • MEMMUF110M
  • 466-0359
  • 466-0433
  • MEMMUF750MPLUS
  • MEMMUF750M
  • 466-0348
  • MEMMUF30MPLUS
  • 466-0346
  • MEMMUF30M
  • MEMMUF1060M
  • MEMMUF450M
  • 466-0349
  • MEMMUF160M
  • MEMMUF55M
  • 466-0360
  • MEMMUF75M
  • 466-0434
  • 466-0347
  • 466-0350
  • MEMMUF75MPLUS
  • 466-0354
  • MEMMUF260MPLUS
  • 466-0345
  • 466-0353
  • MEMMUF160MPLUS
  • MEMMUF55MPLUS
  • MEMMUF260M
  • 466-0356
  • MEMMUF450MPLUS
  • 466-0358
  • 466-0357
  • MEMMUF110MPLUS
  • 466-0351
  • Model:
  • UF1060mplus
  • UF30plus
  • UF55
  • UF110m
  • UF750plus
  • UF1060
  • UF750mplus
  • UF750m
  • UF160plus
  • UF30mplus
  • UF110plus
  • UF30m
  • UF1060m
  • UF450m
  • UF260
  • UF160m
  • UF55m
  • UF75plus
  • UF75m
  • UF1060plus
  • UF160
  • UF260plus
  • UF75mplus
  • UF450plus
  • UF260mplus
  • UF110
  • UF450
  • UF160mplus
  • UF55mplus
  • UF260m
  • UF55plus
  • UF450mplus
  • UF750
  • UF75
  • UF110mplus
  • UF30
  • Temperature fluctuation (time):
  • @ 150 °C: ≤±0,8 °C
  • @ 150 °C: ≤±0,5 °C
  • @ 150 °C: ≤±0,5 °C
  • @ 150 °C: ≤±0,5 °C
  • @ 150 °C: ≤±0,6 °C
  • @ 150 °C: ≤±0,8 °C
  • @ 150 °C: ≤±0,6 °C
  • @ 150 °C: ≤±0,6 °C
  • @ 150 °C: ≤±0,6 °C
  • @ 150 °C: ≤±0,5 °C
  • @ 150 °C: ≤±0,5 °C
  • @ 150 °C: ≤±0,5 °C
  • @ 150 °C: ≤±0,8 °C
  • @ 150 °C: ≤±0,6 °C
  • @ 150 °C: ≤±0,5 °C
  • @ 150 °C: ≤±0,6 °C
  • @ 150 °C: ≤±0,5 °C
  • @ 150 °C: ≤±0,5 °C
  • @ 150 °C: ≤±0,5 °C
  • @ 150 °C: ≤±0,8 °C
  • @ 150 °C: ≤±0,6 °C
  • @ 150 °C: ≤±0,5 °C
  • @ 150 °C: ≤±0,5 °C
  • @ 150 °C: ≤±0,6 °C
  • @ 150 °C: ≤±0,5 °C
  • @ 150 °C: ≤±0,5 °C
  • @ 150 °C: ≤±0,6 °C
  • @ 150 °C: ≤±0,6 °C
  • @ 150 °C: ≤±0,5 °C
  • @ 150 °C: ≤±0,5 °C
  • @ 150 °C: ≤±0,5 °C
  • @ 150 °C: ≤±0,6 °C
  • @ 150 °C: ≤±0,6 °C
  • @ 150 °C: ≤±0,5 °C
  • @ 150 °C: ≤±0,5 °C
  • @ 150 °C: ≤±0,5 °C
  • Temperature range:
  • ambient +10…300 °C
  • ambient +10…300 °C
  • ambient +10…300 °C
  • ambient +10…300 °C
  • ambient +10…300 °C
  • ambient +10…300 °C
  • ambient +10…300 °C
  • ambient +10…300 °C
  • ambient +10…300 °C
  • ambient +10…300 °C
  • ambient +10…300 °C
  • ambient +10…300 °C
  • ambient +10…300 °C
  • ambient +10…300 °C
  • ambient +10…300 °C
  • ambient +10…300 °C
  • ambient +10…300 °C
  • ambient +10…300 °C
  • ambient +10…300 °C
  • ambient +10…300 °C
  • ambient +10…300 °C
  • ambient +10…300 °C
  • ambient +10…300 °C
  • ambient +10…300 °C
  • ambient +10…300 °C
  • ambient +10…300 °C
  • ambient +10…300 °C
  • ambient +10…300 °C
  • ambient +10…300 °C
  • ambient +10…300 °C
  • ambient +10…300 °C
  • ambient +10…300 °C
  • ambient +10…300 °C
  • ambient +10…300 °C
  • ambient +10…300 °C
  • ambient +10…300 °C
  • Temperature variation (spatial):
  • ≤ ±2 °C @ 150 °C
  • ≤ ±2 °C @ 150 °C
  • ≤ ±2 °C @ 150 °C
  • ≤ ±2 °C @ 150 °C
  • ≤ ±2 °C @ 150 °C
  • ≤ ±2 °C @ 150 °C
  • ≤ ±2 °C @ 150 °C
  • ≤ ±2 °C @ 150 °C
  • ≤ ±2 °C @ 150 °C
  • ≤ ±2 °C @ 150 °C
  • ≤ ±2 °C @ 150 °C
  • ≤ ±2 °C @ 150 °C
  • ≤ ±2 °C @ 150 °C
  • ≤ ±2 °C @ 150 °C
  • ≤ ±2 °C @ 150 °C
  • ≤ ±2 °C @ 150 °C
  • ≤ ±2 °C @ 150 °C
  • ≤ ±2 °C @ 150 °C
  • ≤ ±2 °C @ 150 °C
  • ≤ ±2 °C @ 150 °C
  • ≤ ±2 °C @ 150 °C
  • ≤ ±2 °C @ 150 °C
  • ≤ ±2 °C @ 150 °C
  • ≤ ±2 °C @ 150 °C
  • ≤ ±2 °C @ 150 °C
  • ≤ ±2 °C @ 150 °C
  • ≤ ±2 °C @ 150 °C
  • ≤ ±2 °C @ 150 °C
  • ≤ ±2 °C @ 150 °C
  • ≤ ±2 °C @ 150 °C
  • ≤ ±2 °C @ 150 °C
  • ≤ ±2 °C @ 150 °C
  • ≤ ±2 °C @ 150 °C
  • ≤ ±2 °C @ 150 °C
  • ≤ ±2 °C @ 150 °C
  • ≤ ±2 °C @ 150 °C
  • Capacity:
  • 1060 L
  • 32 L
  • 53 L
  • 108 L
  • 749 L
  • 1060 L
  • 749 L
  • 749 L
  • 161 L
  • 32 L
  • 108 L
  • 32 L
  • 1060 L
  • 449 L
  • 256 L
  • 161 L
  • 53 L
  • 74 L
  • 74 L
  • 1060 L
  • 161 L
  • 256 L
  • 74 L
  • 449 L
  • 256 L
  • 108 L
  • 449 L
  • 161 L
  • 53 L
  • 256 L
  • 53 L
  • 449 L
  • 749 L
  • 74 L
  • 108 L
  • 32 L
  • Convection type:
  • Forced convection
  • Forced convection
  • Forced convection
  • Forced convection
  • Forced convection
  • Forced convection
  • Forced convection
  • Forced convection
  • Forced convection
  • Forced convection
  • Forced convection
  • Forced convection
  • Forced convection
  • Forced convection
  • Forced convection
  • Forced convection
  • Forced convection
  • Forced convection
  • Forced convection
  • Forced convection
  • Forced convection
  • Forced convection
  • Forced convection
  • Forced convection
  • Forced convection
  • Forced convection
  • Forced convection
  • Forced convection
  • Forced convection
  • Forced convection
  • Forced convection
  • Forced convection
  • Forced convection
  • Forced convection
  • Forced convection
  • Forced convection
  • Max. load per shelf:
  • 30 kg
  • 30 kg
  • 30 kg
  • 30 kg
  • 30 kg
  • 30 kg
  • 30 kg
  • 30 kg
  • 30 kg
  • 30 kg
  • 30 kg
  • 30 kg
  • 30 kg
  • 30 kg
  • 30 kg
  • 30 kg
  • 30 kg
  • 30 kg
  • 30 kg
  • 30 kg
  • 30 kg
  • 30 kg
  • 30 kg
  • 30 kg
  • 30 kg
  • 30 kg
  • 30 kg
  • 30 kg
  • 30 kg
  • 30 kg
  • 30 kg
  • 30 kg
  • 30 kg
  • 30 kg
  • 30 kg
  • 30 kg
  • Power consumption:
  • 7000 W
  • 1600 W
  • 2000 W
  • 2800 W
  • 7000 W
  • 7000 W
  • 7000 W
  • 7000 W
  • 3200 W
  • 1600 W
  • 2800 W
  • 1600 W
  • 7000 W
  • 5800 W
  • 3400 W
  • 3200 W
  • 2000 W
  • 2500 W
  • 2500 W
  • 7000 W
  • 3200 W
  • 3400 W
  • 2500 W
  • 5800 W
  • 3400 W
  • 2800 W
  • 5800 W
  • 3200 W
  • 2000 W
  • 3400 W
  • 2000 W
  • 5800 W
  • 7000 W
  • 2500 W
  • 2800 W
  • 1600 W
Specifications
UF models with forced convection
Product Information
  • Catalog #
    Supplier #
    Shelves supplied (max.)
    W×D×H ext.
    W×D×H int.
    Weight
    Pk
    Availability
    Price
  • UF55 with SingleDISPLAY
    UF55 with SingleDISPLAY
    466-0355
    UF55
    0 (4)
    585×514×787 mm
    400×330×400 mm
    55 kg
    1
    Log in for availability
    1 * 1 pezzi
    1 * 1 pezzi - 1 763,00 €
    1 763,00 €
    1 * 1 pezzi
       1 763,00 €
    Accessories
    Specifications
    Model
    UF55
    Environmentally Preferable
    Temperature fluctuation (time)
    @ 150 °C: ≤±0,5 °C
    Temperature range
    ambient +10…300 °C
    Temperature variation (spatial)
    ≤ ±2 °C @ 150 °C
    Capacity
    53 L
    Convection type
    Forced convection
    Max. load per shelf
    30 kg
    Power consumption
    2000 W
  • UF1060 with SingleDISPLAY
    UF1060 with SingleDISPLAY
    466-0433
    UF1060
    0 (14)
    1224×1035×1726 mm
    1040×850×1200 mm
    305 kg
    1
    1 * 1 pezzi
    1 * 1 pezzi - 12 296,00 €
    12 296,00 €
    1 * 1 pezzi
       12 296,00 €
    Accessories
    Specifications
    Model
    UF1060
    Environmentally Preferable
    Temperature fluctuation (time)
    @ 150 °C: ≤±0,8 °C
    Temperature range
    ambient +10…300 °C
    Temperature variation (spatial)
    ≤ ±2 °C @ 150 °C
    Capacity
    1060 L
    Convection type
    Forced convection
    Max. load per shelf
    30 kg
    Power consumption
    7000 W
  • UF260 with SingleDISPLAY
    UF260 with SingleDISPLAY
    466-0349
    UF260
    0 (9)
    824×684×1186 mm
    640×500×800 mm
    96 kg
    1
    1 * 1 pezzi
    1 * 1 pezzi - 3 973,00 €
    3 973,00 €
    1 * 1 pezzi
       3 973,00 €
    Accessories
    Specifications
    Model
    UF260
    Environmentally Preferable
    Temperature fluctuation (time)
    @ 150 °C: ≤±0,5 °C
    Temperature range
    ambient +10…300 °C
    Temperature variation (spatial)
    ≤ ±2 °C @ 150 °C
    Capacity
    256 L
    Convection type
    Forced convection
    Max. load per shelf
    30 kg
    Power consumption
    3400 W
  • UF160 with SingleDISPLAY
    UF160 with SingleDISPLAY
    466-0347
    UF160
    0 (8)
    745×584×1107 mm
    560×400×720 mm
    80 kg
    1
    1 * 1 pezzi
    1 * 1 pezzi - 3 119,00 €
    3 119,00 €
    1 * 1 pezzi
       3 119,00 €
    Accessories
    Specifications
    Model
    UF160
    Environmentally Preferable
    Temperature fluctuation (time)
    @ 150 °C: ≤±0,6 °C
    Temperature range
    ambient +10…300 °C
    Temperature variation (spatial)
    ≤ ±2 °C @ 150 °C
    Capacity
    161 L
    Convection type
    Forced convection
    Max. load per shelf
    30 kg
    Power consumption
    3200 W
  • UF30 with SingleDISPLAY
    UF30 with SingleDISPLAY
    466-0351
    UF30
    0 (3)
    585×434×707 mm
    400×250×320 mm
    44 kg
    1
    1 * 1 pezzi
    1 * 1 pezzi - 1 462,00 €
    1 462,00 €
    1 * 1 pezzi
       1 462,00 €
    Accessories
    Specifications
    Model
    UF30
    Environmentally Preferable
    Temperature fluctuation (time)
    @ 150 °C: ≤±0,5 °C
    Temperature range
    ambient +10…300 °C
    Temperature variation (spatial)
    ≤ ±2 °C @ 150 °C
    Capacity
    32 L
    Convection type
    Forced convection
    Max. load per shelf
    30 kg
    Power consumption
    1600 W
  • UF75 with SingleDISPLAY
    UF75 with SingleDISPLAY
    466-0357
    UF75
    0 (6)
    585×514×947 mm
    400×330×560 mm
    64 kg
    1
    1 * 1 pezzi
    1 * 1 pezzi - 2 027,00 €
    2 027,00 €
    1 * 1 pezzi
       2 027,00 €
    Accessories
    Specifications
    Model
    UF75
    Environmentally Preferable
    Temperature fluctuation (time)
    @ 150 °C: ≤±0,5 °C
    Temperature range
    ambient +10…300 °C
    Temperature variation (spatial)
    ≤ ±2 °C @ 150 °C
    Capacity
    74 L
    Convection type
    Forced convection
    Max. load per shelf
    30 kg
    Power consumption
    2500 W
  • UF110 with SingleDISPLAY
    UF110 with SingleDISPLAY
    466-0345
    UF110
    0 (5)
    745×584×867 mm
    560×400×480 mm
    72 kg
    1
    1 * 1 pezzi
    1 * 1 pezzi - 2 318,00 €
    2 318,00 €
    1 * 1 pezzi
       2 318,00 €
    Accessories
    Specifications
    Model
    UF110
    Environmentally Preferable
    Temperature fluctuation (time)
    @ 150 °C: ≤±0,5 °C
    Temperature range
    ambient +10…300 °C
    Temperature variation (spatial)
    ≤ ±2 °C @ 150 °C
    Capacity
    108 L
    Convection type
    Forced convection
    Max. load per shelf
    30 kg
    Power consumption
    2800 W
  • UF450 with SingleDISPLAY
    UF450 with SingleDISPLAY
    466-0353
    UF450
    0 (8)
    1224×784×1247 mm
    1040×600×720 mm
    160 kg
    1
    1 * 1 pezzi
    1 * 1 pezzi - 5 108,00 €
    5 108,00 €
    1 * 1 pezzi
       5 108,00 €
    Accessories
    Specifications
    Model
    UF450
    Environmentally Preferable
    Temperature fluctuation (time)
    @ 150 °C: ≤±0,6 °C
    Temperature range
    ambient +10…300 °C
    Temperature variation (spatial)
    ≤ ±2 °C @ 150 °C
    Capacity
    449 L
    Convection type
    Forced convection
    Max. load per shelf
    30 kg
    Power consumption
    5800 W
  • UF750 with SingleDISPLAY
    UF750 with SingleDISPLAY
    466-0358
    UF750
    0 (14)
    1224×784×1726 mm
    1040×600×1200 mm
    192 kg
    1
    1 * 1 pezzi
    1 * 1 pezzi - 6 919,00 €
    6 919,00 €
    1 * 1 pezzi
       6 919,00 €
    Accessories
    Specifications
    Model
    UF750
    Environmentally Preferable
    Temperature fluctuation (time)
    @ 150 °C: ≤±0,6 °C
    Temperature range
    ambient +10…300 °C
    Temperature variation (spatial)
    ≤ ±2 °C @ 150 °C
    Capacity
    749 L
    Convection type
    Forced convection
    Max. load per shelf
    30 kg
    Power consumption
    7000 W
UFplus models with forced convection
  •  
    Shelves supplied (max.)
    W×D×H ext.
    W×D×H int.
    Weight
    Pk
  • UF30plus with TwinDISPLAY
    UF30plus with TwinDISPLAY
    466-0352
    UF30PLUS
    0 (3)
    585×434×707 mm
    400×250×320 mm
    44 kg
    1
    1 * 1 pezzi
    1 * 1 pezzi - 2 191,00 €
    2 191,00 €
    1 * 1 pezzi
       2 191,00 €
    Accessories
    Specifications
    Model
    UF30plus
    Environmentally Preferable
    Temperature fluctuation (time)
    @ 150 °C: ≤±0,5 °C
    Temperature range
    ambient +10…300 °C
    Temperature variation (spatial)
    ≤ ±2 °C @ 150 °C
    Capacity
    32 L
    Convection type
    Forced convection
    Max. load per shelf
    30 kg
    Power consumption
    1600 W
  • UF750plus with TwinDISPLAY, suitable for use in cleanrooms, verified by independent Fraunhofer-Institute
    UF750plus with TwinDISPLAY, suitable for use in cleanrooms, verified by independent Fraunhofer-Institute
    466-0359
    UF750PLUS
    0 (14)
    1224×784×1726 mm
    1040×600×1200 mm
    192 kg
    1
    1 * 1 pezzi
    1 * 1 pezzi - 7 768,00 €
    7 768,00 €
    1 * 1 pezzi
       7 768,00 €
    Accessories
    Specifications
    Model
    UF750plus
    Environmentally Preferable
    Temperature fluctuation (time)
    @ 150 °C: ≤±0,6 °C
    Temperature range
    ambient +10…300 °C
    Temperature variation (spatial)
    ≤ ±2 °C @ 150 °C
    Capacity
    749 L
    Convection type
    Forced convection
    Max. load per shelf
    30 kg
    Power consumption
    7000 W
  • UF160plus with TwinDISPLAY
    UF160plus with TwinDISPLAY
    466-0348
    UF160PLUS
    0 (8)
    745×584×1107 mm
    560×400×720 mm
    80 kg
    1
    1 * 1 pezzi
    1 * 1 pezzi - 4 015,00 €
    4 015,00 €
    1 * 1 pezzi
       4 015,00 €
    Accessories
    Specifications
    Model
    UF160plus
    Environmentally Preferable
    Temperature fluctuation (time)
    @ 150 °C: ≤±0,6 °C
    Temperature range
    ambient +10…300 °C
    Temperature variation (spatial)
    ≤ ±2 °C @ 150 °C
    Capacity
    161 L
    Convection type
    Forced convection
    Max. load per shelf
    30 kg
    Power consumption
    3200 W
  • UF110plus with TwinDISPLAY
    UF110plus with TwinDISPLAY
    466-0346
    UF110PLUS
    0 (5)
    745×584×867 mm
    560×400×480 mm
    72 kg
    1
    1 * 1 pezzi
    1 * 1 pezzi - 3 179,00 €
    3 179,00 €
    1 * 1 pezzi
       3 179,00 €
    Accessories
    Specifications
    Model
    UF110plus
    Environmentally Preferable
    Temperature fluctuation (time)
    @ 150 °C: ≤±0,5 °C
    Temperature range
    ambient +10…300 °C
    Temperature variation (spatial)
    ≤ ±2 °C @ 150 °C
    Capacity
    108 L
    Convection type
    Forced convection
    Max. load per shelf
    30 kg
    Power consumption
    2800 W
  • UF75plus with TwinDISPLAY
    UF75plus with TwinDISPLAY
    466-0360
    UF75PLUS
    0 (6)
    585×514×947 mm
    400×330×560 mm
    64 kg
    1
    1 * 1 pezzi
    1 * 1 pezzi - 2 801,00 €
    2 801,00 €
    1 * 1 pezzi
       2 801,00 €
    Accessories
    Specifications
    Model
    UF75plus
    Environmentally Preferable
    Temperature fluctuation (time)
    @ 150 °C: ≤±0,5 °C
    Temperature range
    ambient +10…300 °C
    Temperature variation (spatial)
    ≤ ±2 °C @ 150 °C
    Capacity
    74 L
    Convection type
    Forced convection
    Max. load per shelf
    30 kg
    Power consumption
    2500 W
  • UF1060plus with TwinDISPLAY
    UF1060plus with TwinDISPLAY
    466-0434
    UF1060PLUS
    0 (14)
    1224×1035×1726 mm
    1040×850×1200 mm
    305 kg
    1
    1 * 1 pezzi
    1 * 1 pezzi - 13 137,00 €
    13 137,00 €
    1 * 1 pezzi
       13 137,00 €
    Accessories
    Specifications
    Model
    UF1060plus
    Environmentally Preferable
    Temperature fluctuation (time)
    @ 150 °C: ≤±0,8 °C
    Temperature range
    ambient +10…300 °C
    Temperature variation (spatial)
    ≤ ±2 °C @ 150 °C
    Capacity
    1060 L
    Convection type
    Forced convection
    Max. load per shelf
    30 kg
    Power consumption
    7000 W
  • UF260plus with TwinDISPLAY
    UF260plus with TwinDISPLAY
    466-0350
    UF260PLUS
    0 (9)
    824×684×1186 mm
    640×500×800 mm
    96 kg
    1
    1 * 1 pezzi
    1 * 1 pezzi - 4 737,00 €
    4 737,00 €
    1 * 1 pezzi
       4 737,00 €
    Accessories
    Specifications
    Model
    UF260plus
    Environmentally Preferable
    Temperature fluctuation (time)
    @ 150 °C: ≤±0,5 °C
    Temperature range
    ambient +10…300 °C
    Temperature variation (spatial)
    ≤ ±2 °C @ 150 °C
    Capacity
    256 L
    Convection type
    Forced convection
    Max. load per shelf
    30 kg
    Power consumption
    3400 W
  • UF450plus with TwinDISPLAY
    UF450plus with TwinDISPLAY
    466-0354
    UF450PLUS
    0 (8)
    1224×784×1247 mm
    1040×600×720 mm
    160 kg
    1
    1 * 1 pezzi
    1 * 1 pezzi - 5 939,00 €
    5 939,00 €
    1 * 1 pezzi
       5 939,00 €
    Accessories
    Specifications
    Model
    UF450plus
    Environmentally Preferable
    Temperature fluctuation (time)
    @ 150 °C: ≤±0,6 °C
    Temperature range
    ambient +10…300 °C
    Temperature variation (spatial)
    ≤ ±2 °C @ 150 °C
    Capacity
    449 L
    Convection type
    Forced convection
    Max. load per shelf
    30 kg
    Power consumption
    5800 W
  • UF55plus with TwinDISPLAY
    UF55plus with TwinDISPLAY
    466-0356
    UF55PLUS
    0 (4)
    585×514×787 mm
    400×330×400 mm
    55 kg
    1
    1 * 1 pezzi
    1 * 1 pezzi - 2 600,00 €
    2 600,00 €
    1 * 1 pezzi
       2 600,00 €
    Accessories
    Specifications
    Model
    UF55plus
    Environmentally Preferable
    Temperature fluctuation (time)
    @ 150 °C: ≤±0,5 °C
    Temperature range
    ambient +10…300 °C
    Temperature variation (spatial)
    ≤ ±2 °C @ 150 °C
    Capacity
    53 L
    Convection type
    Forced convection
    Max. load per shelf
    30 kg
    Power consumption
    2000 W
UFm models with forced convection, Class 1 medical device
  •  
    Shelves supplied (max.)
    W×D×H ext.
    W×D×H int.
    Weight
    Pk
  • UF110m with SingleDISPLAY
    UF110m with SingleDISPLAY
    MEMMUF110M
    UF110M
    0 (5)
    745×584×867 mm
    560×400×480 mm
    72 kg
    1
    1 * 1 pezzi
    1 * 1 pezzi - 2 572,00 €
    2 572,00 €
    1 * 1 pezzi
       2 572,00 €
    Accessories
    Specifications
    Model
    UF110m
    Environmentally Preferable
    Temperature fluctuation (time)
    @ 150 °C: ≤±0,5 °C
    Temperature range
    ambient +10…300 °C
    Temperature variation (spatial)
    ≤ ±2 °C @ 150 °C
    Capacity
    108 L
    Convection type
    Forced convection
    Max. load per shelf
    30 kg
    Power consumption
    2800 W
  • UF55m with SingleDISPLAY
    UF55m with SingleDISPLAY
    MEMMUF55M
    UF55M
    0 (4)
    585×514×787 mm
    400×330×400 mm
    55 kg
    1
    1 * 1 pezzi
    1 * 1 pezzi - 1 948,00 €
    1 948,00 €
    1 * 1 pezzi
       1 948,00 €
    Accessories
    Specifications
    Model
    UF55m
    Environmentally Preferable
    Temperature fluctuation (time)
    @ 150 °C: ≤±0,5 °C
    Temperature range
    ambient +10…300 °C
    Temperature variation (spatial)
    ≤ ±2 °C @ 150 °C
    Capacity
    53 L
    Convection type
    Forced convection
    Max. load per shelf
    30 kg
    Power consumption
    2000 W
  • UF75m with SingleDISPLAY
    UF75m with SingleDISPLAY
    MEMMUF75M
    UF75M
    0 (6)
    585×514×947 mm
    400×330×560 mm
    64 kg
    1
    1 * 1 pezzi
    1 * 1 pezzi - 2 245,00 €
    2 245,00 €
    1 * 1 pezzi
       2 245,00 €
    Accessories
    Specifications
    Model
    UF75m
    Environmentally Preferable
    Temperature fluctuation (time)
    @ 150 °C: ≤±0,5 °C
    Temperature range
    ambient +10…300 °C
    Temperature variation (spatial)
    ≤ ±2 °C @ 150 °C
    Capacity
    74 L
    Convection type
    Forced convection
    Max. load per shelf
    30 kg
    Power consumption
    2500 W
  • UF160m with SingleDISPLAY
    UF160m with SingleDISPLAY
    MEMMUF160M
    UF160M
    0 (8)
    745×584×1107 mm
    560×400×720 mm
    80 kg
    1
    1 * 1 pezzi
    1 * 1 pezzi - 3 454,00 €
    3 454,00 €
    1 * 1 pezzi
       3 454,00 €
    Accessories
    Specifications
    Model
    UF160m
    Environmentally Preferable
    Temperature fluctuation (time)
    @ 150 °C: ≤±0,6 °C
    Temperature range
    ambient +10…300 °C
    Temperature variation (spatial)
    ≤ ±2 °C @ 150 °C
    Capacity
    161 L
    Convection type
    Forced convection
    Max. load per shelf
    30 kg
    Power consumption
    3200 W
  • UF750m with SingleDISPLAY
    UF750m with SingleDISPLAY
    MEMMUF750M
    UF750M
    0 (14)
    1224×784×1726 mm
    1040×600×1200 mm
    192 kg
    1
    1 * 1 pezzi
    1 * 1 pezzi - 7 659,00 €
    7 659,00 €
    1 * 1 pezzi
       7 659,00 €
    Accessories
    Specifications
    Model
    UF750m
    Environmentally Preferable
    Temperature fluctuation (time)
    @ 150 °C: ≤±0,6 °C
    Temperature range
    ambient +10…300 °C
    Temperature variation (spatial)
    ≤ ±2 °C @ 150 °C
    Capacity
    749 L
    Convection type
    Forced convection
    Max. load per shelf
    30 kg
    Power consumption
    7000 W
  • UF30m with SingleDISPLAY
    UF30m with SingleDISPLAY
    MEMMUF30M
    UF30M
    0 (3)
    585×434×707 mm
    400×250×320 mm
    44 kg
    1
    1 * 1 pezzi
    1 * 1 pezzi - 1 614,00 €
    1 614,00 €
    1 * 1 pezzi
       1 614,00 €
    Accessories
    Specifications
    Model
    UF30m
    Environmentally Preferable
    Temperature fluctuation (time)
    @ 150 °C: ≤±0,5 °C
    Temperature range
    ambient +10…300 °C
    Temperature variation (spatial)
    ≤ ±2 °C @ 150 °C
    Capacity
    32 L
    Convection type
    Forced convection
    Max. load per shelf
    30 kg
    Power consumption
    1600 W
  • UF450m with SingleDISPLAY
    UF450m with SingleDISPLAY
    MEMMUF450M
    UF450M
    0 (8)
    1224×784×1247 mm
    1040×600×720 mm
    160 kg
    1
    1 * 1 pezzi
    1 * 1 pezzi - 5 664,00 €
    5 664,00 €
    1 * 1 pezzi
       5 664,00 €
    Accessories
    Specifications
    Model
    UF450m
    Environmentally Preferable
    Temperature fluctuation (time)
    @ 150 °C: ≤±0,6 °C
    Temperature range
    ambient +10…300 °C
    Temperature variation (spatial)
    ≤ ±2 °C @ 150 °C
    Capacity
    449 L
    Convection type
    Forced convection
    Max. load per shelf
    30 kg
    Power consumption
    5800 W
  • UF1060m with SingleDISPLAY
    UF1060m with SingleDISPLAY
    MEMMUF1060M
    UF1060M
    0 (14)
    1224×1035×1726 mm
    1040×850×1200 mm
    305 kg
    1
    1 * 1 pezzi
    1 * 1 pezzi - 13 595,00 €
    13 595,00 €
    1 * 1 pezzi
       13 595,00 €
    Accessories
    Specifications
    Model
    UF1060m
    Environmentally Preferable
    Temperature fluctuation (time)
    @ 150 °C: ≤±0,8 °C
    Temperature range
    ambient +10…300 °C
    Temperature variation (spatial)
    ≤ ±2 °C @ 150 °C
    Capacity
    1060 L
    Convection type
    Forced convection
    Max. load per shelf
    30 kg
    Power consumption
    7000 W
  • UF260m with SingleDISPLAY
    UF260m with SingleDISPLAY
    MEMMUF260M
    UF260M
    0 (9)
    824×684×1186 mm
    640×500×800 mm
    96 kg
    1
    1 * 1 pezzi
    1 * 1 pezzi - 4 401,00 €
    4 401,00 €
    1 * 1 pezzi
       4 401,00 €
    Accessories
    Specifications
    Model
    UF260m
    Environmentally Preferable
    Temperature fluctuation (time)
    @ 150 °C: ≤±0,5 °C
    Temperature range
    ambient +10…300 °C
    Temperature variation (spatial)
    ≤ ±2 °C @ 150 °C
    Capacity
    256 L
    Convection type
    Forced convection
    Max. load per shelf
    30 kg
    Power consumption
    3400 W
UFmplus models with forced convection, Class 1 medical device
  •  
    Shelves supplied (max.)
    W×D×H ext.
    W×D×H int.
    Weight
    Pk
  • UF1060mplus with TwinDISPLAY
    UF1060mplus with TwinDISPLAY
    MEMMUF1060MPLUS
    UF1060MPLUS
    0 (14)
    1224×1035×1726 mm
    1040×850×1200 mm
    305 kg
    1
    1 * 1 pezzi
    1 * 1 pezzi - 14 520,00 €
    14 520,00 €
    1 * 1 pezzi
       14 520,00 €
    Accessories
    Specifications
    Model
    UF1060mplus
    Environmentally Preferable
    Temperature fluctuation (time)
    @ 150 °C: ≤±0,8 °C
    Temperature range
    ambient +10…300 °C
    Temperature variation (spatial)
    ≤ ±2 °C @ 150 °C
    Capacity
    1060 L
    Convection type
    Forced convection
    Max. load per shelf
    30 kg
    Power consumption
    7000 W
  • UF750mplus with TwinDISPLAY
    UF750mplus with TwinDISPLAY
    MEMMUF750MPLUS
    UF750MPLUS
    0 (14)
    1224×784×1726 mm
    1040×600×1200 mm
    192 kg
    1
    1 * 1 pezzi
    1 * 1 pezzi - 8 592,00 €
    8 592,00 €
    1 * 1 pezzi
       8 592,00 €
    Accessories
    Specifications
    Model
    UF750mplus
    Environmentally Preferable
    Temperature fluctuation (time)
    @ 150 °C: ≤±0,6 °C
    Temperature range
    ambient +10…300 °C
    Temperature variation (spatial)
    ≤ ±2 °C @ 150 °C
    Capacity
    749 L
    Convection type
    Forced convection
    Max. load per shelf
    30 kg
    Power consumption
    7000 W
  • UF30mplus with TwinDISPLAY
    UF30mplus with TwinDISPLAY
    MEMMUF30MPLUS
    UF30MPLUS
    0 (3)
    585×434×707 mm
    400×250×320 mm
    44 kg
    1
    1 * 1 pezzi
    1 * 1 pezzi - 2 416,00 €
    2 416,00 €
    1 * 1 pezzi
       2 416,00 €
    Accessories
    Specifications
    Model
    UF30mplus
    Environmentally Preferable
    Temperature fluctuation (time)
    @ 150 °C: ≤±0,5 °C
    Temperature range
    ambient +10…300 °C
    Temperature variation (spatial)
    ≤ ±2 °C @ 150 °C
    Capacity
    32 L
    Convection type
    Forced convection
    Max. load per shelf
    30 kg
    Power consumption
    1600 W
  • UF75mplus with TwinDISPLAY
    UF75mplus with TwinDISPLAY
    MEMMUF75MPLUS
    UF75MPLUS
    0 (6)
    585×514×947 mm
    400×330×560 mm
    64 kg
    1
    1 * 1 pezzi
    1 * 1 pezzi - 3 097,00 €
    3 097,00 €
    1 * 1 pezzi
       3 097,00 €
    Accessories
    Specifications
    Model
    UF75mplus
    Environmentally Preferable
    Temperature fluctuation (time)
    @ 150 °C: ≤±0,5 °C
    Temperature range
    ambient +10…300 °C
    Temperature variation (spatial)
    ≤ ±2 °C @ 150 °C
    Capacity
    74 L
    Convection type
    Forced convection
    Max. load per shelf
    30 kg
    Power consumption
    2500 W
  • UF260mplus with TwinDISPLAY
    UF260mplus with TwinDISPLAY
    MEMMUF260MPLUS
    UF260MPLUS
    0 (9)
    824×684×1186 mm
    640×500×800 mm
    96 kg
    1
    1 * 1 pezzi
    1 * 1 pezzi - 5 240,00 €
    5 240,00 €
    1 * 1 pezzi
       5 240,00 €
    Accessories
    Specifications
    Model
    UF260mplus
    Environmentally Preferable
    Temperature fluctuation (time)
    @ 150 °C: ≤±0,5 °C
    Temperature range
    ambient +10…300 °C
    Temperature variation (spatial)
    ≤ ±2 °C @ 150 °C
    Capacity
    256 L
    Convection type
    Forced convection
    Max. load per shelf
    30 kg
    Power consumption
    3400 W
  • UF55mplus with TwinDISPLAY
    UF55mplus with TwinDISPLAY
    MEMMUF55MPLUS
    UF55MPLUS
    0 (4)
    585×514×787 mm
    400×330×400 mm
    55 kg
    1
    1 * 1 pezzi
    1 * 1 pezzi - 2 868,00 €
    2 868,00 €
    1 * 1 pezzi
       2 868,00 €
    Accessories
    Specifications
    Model
    UF55mplus
    Environmentally Preferable
    Temperature fluctuation (time)
    @ 150 °C: ≤±0,5 °C
    Temperature range
    ambient +10…300 °C
    Temperature variation (spatial)
    ≤ ±2 °C @ 150 °C
    Capacity
    53 L
    Convection type
    Forced convection
    Max. load per shelf
    30 kg
    Power consumption
    2000 W
  • UF160mplus with TwinDISPLAY
    UF160mplus with TwinDISPLAY
    MEMMUF160MPLUS
    UF160MPLUS
    0 (8)
    745×584×1107 mm
    560×400×720 mm
    80 kg
    1
    1 * 1 pezzi
    1 * 1 pezzi - 4 440,00 €
    4 440,00 €
    1 * 1 pezzi
       4 440,00 €
    Accessories
    Specifications
    Model
    UF160mplus
    Environmentally Preferable
    Temperature fluctuation (time)
    @ 150 °C: ≤±0,6 °C
    Temperature range
    ambient +10…300 °C
    Temperature variation (spatial)
    ≤ ±2 °C @ 150 °C
    Capacity
    161 L
    Convection type
    Forced convection
    Max. load per shelf
    30 kg
    Power consumption
    3200 W
  • UF450mplus with TwinDISPLAY
    UF450mplus with TwinDISPLAY
    MEMMUF450MPLUS
    UF450MPLUS
    0 (8)
    1224×784×1247 mm
    1040×600×720 mm
    160 kg
    1
    1 * 1 pezzi
    1 * 1 pezzi - 6 581,00 €
    6 581,00 €
    1 * 1 pezzi
       6 581,00 €
    Accessories
    Specifications
    Model
    UF450mplus
    Environmentally Preferable
    Temperature fluctuation (time)
    @ 150 °C: ≤±0,6 °C
    Temperature range
    ambient +10…300 °C
    Temperature variation (spatial)
    ≤ ±2 °C @ 150 °C
    Capacity
    449 L
    Convection type
    Forced convection
    Max. load per shelf
    30 kg
    Power consumption
    5800 W
  • UF110mplus with TwinDISPLAY
    UF110mplus with TwinDISPLAY
    MEMMUF110MPLUS
    UF110MPLUS
    0 (5)
    745×584×867 mm
    560×400×480 mm
    72 kg
    1
    1 * 1 pezzi
    1 * 1 pezzi - 3 519,00 €
    3 519,00 €
    1 * 1 pezzi
       3 519,00 €
    Accessories
    Specifications
    Model
    UF110mplus
    Environmentally Preferable
    Temperature fluctuation (time)
    @ 150 °C: ≤±0,5 °C
    Temperature range
    ambient +10…300 °C
    Temperature variation (spatial)
    ≤ ±2 °C @ 150 °C
    Capacity
    108 L
    Convection type
    Forced convection
    Max. load per shelf
    30 kg
    Power consumption
    2800 W