Stampa…
VWR®, Spettrofotometro UV/Visible, P9
Fornitore: VWR
VWR®
634-1231EA 4903 EUR
634-1231
VWR®, Spettrofotometro UV/Visible, P9
Spettrofotometri e fotometri Spettrofotometri UV/Vis
Lo spettrofotometro a doppio raggio P9 UV/Visible è uno strumento semplice da utilizzare con prestazioni avanzate.
  • Highly accurate and reliable
  • Simple, elegant design with aluminum base
  • Easy to change lamp
  • User friendly interface
  • 64 GB internal storage capabilites
  • USB-A + B, Ethernet, VGA, HDMI connectivity
Fornisce diverse funzioni di base, come il test fotometrico, la scansione a più lunghezze d'onda, la cinetica, il test di quantificazione, la scansione dello spettro e i metodi biologici.
The instrument is shipped with VWR® UV studio standard software, sample cuvettes (glass/quartz), power cords (EU/UK/CH), USB cable and dust cover. For the audit trail function, please refer to 634-1183 (optional accessory).