Stampa…
Hai cercato: Terreni pronti per microbiologia
144  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"144"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: Le slide Envirocheck ® Contact sono molto diffuse per il controllo dei punti critici (CCP) nell'ambito delle procedure HACCP (Hazardous Analytical Cri...
Fornitore: Merck
Descrizione: Terreni granulati ReadyBag® irradiati con raggi gamma e predosati in sacchetti per un'analisi rapida, flessibile e semplice dei patogeni. I sacchetti ...
Fornitore: Merck
Descrizione: Readycult® Coliform and Readycult® Enterococci make it easy to detect coliforms, E. coli or faecal streptococci in water. You only need a steri...
MSDS Promo
Codice catalogo: (1.13405.0001)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.13405.0001
Codice articolo locale: MERC1.13405.0001
Descrizione: La gamma di prodotti Merckoplate® comprende una linea completa di piastre pronte all'uso per applicazioni diverse: conta, isolamento, identificazione ...
UOM: 1 * 480 pezzi
Codice catalogo: (1.00777.0001)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.00777.0001
Codice articolo locale: MERC1.00777.0001
Descrizione: Le slide Cult-Dip® plus sono un test per verificare la presenza ed effettuare la conta di E.coli in campioni di urine. L' eventuale presenza di E.coli...
UOM: 1 * 10 pezzi
MSDS
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Per diverse applicazioni microbiologiche.
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Piastre da 90 mm conformi alle specifiche delle varie farmacopee e le normative ISO. Come neutralizzante si utilizza TLHTh (Tween, lecitina, istidina,...
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Terreni di coltura pronti all'uso conformi ai requisiti dei test microbiologici nell'industria alimentare, dei controlli di acqua e ambiente e nell'in...
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Per diversi usi in microbiologia.
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Slide da contatto per il monitoraggio microbiologico di superfici e in liquidi. Ciascuna slide contiene due terreni su 2 lati: è possibile che sui due...
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Environmental Petri plates 90 mm for active and passive air monitoring in pharmaceutical industries.
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Terreno di coltura pronto all'uso in sacche sono particolarmente adatte per campioni di grandi volumi.
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Culture media for sterility tests, diluents for the homogenisation of samples for the microbiological examination and rinsing fluids for membrane filt...
Codice catalogo: (7101.00450)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC7101.00450
Descrizione: I MediaBag TW (Sacchetto con chiusura di sicurezza a filo armonico) sono riempiti con terreni granulari prepesati in un sacchetto a doppio involucro e...
UOM: 1 * 100 pezzi
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Ogni sacchetto contiene una quantità predosata di terreno granulare confezionato in doppio involucro irradiato. Arricchimento rapido: è sufficiente ag...
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Il sacchetto MediaBag T è riempito con terreno granulare predosato. Per l'utilizzo si collega l'unità filtro, 0,2 µm, al tubo in condizioni asettiche ...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 144
no targeter for Bottom