Stampa…
Hai cercato: Alimentatori
21  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (MFLX07525-90)
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Codice articolo locale: MFLA07525-90
Descrizione: Optimize performance of your Masterflex pump.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Power supply, VWR®, EU-plug, Power supply, dual voltage
Codice catalogo: (700-0856)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI700-0856
Descrizione: VWR® mini power supply is a basic, economical unit perfect for small nucleic acid gel tanks.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (700-1316)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI700-1316
Descrizione: VWR® PerfectBlue power supply is constructed with flame-retardant ABC face plate and is ideal for DNA, RNA, and protein electrophoresis, as well as bl...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: For most electrophoresis applications, the Basic power supply is ideal. For high current blotting applications, choose the High Current power supply.
Codice catalogo: (700-1285)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI700-1285
Descrizione: VWR® PerfectBlue power supply is constructed with PC housing and flame-retardant ABS face plate, and is ideal for DNA, RNA and protein electrophoresis...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (MFLX77120-11)
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Codice articolo locale: MFLA77120-11
Descrizione: Safely adapt your VDC powered C/L® pump.
UOM: 1 * 1 pezzi
CE Compliant
Codice catalogo: (MFLX77200-07)
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Codice articolo locale: MFLA77200-07
Descrizione: Make the most of your Masterflex drives replacement parts and other accessories.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: SCHOTT AG Lighting and imaging
Descrizione: Power supply, Cavo di alimentazione EU, 1,8 m
Codice catalogo: (VART57976101111)
Fornitore: VARTA GERAETEBATTERIE
Codice articolo fornitore: 57976101111
Codice articolo locale: VART57976101111
Descrizione: This is a powerful power bank with a capacity of 10000 mAh.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Corning
Descrizione: Axygen power supplies are ideal for most electrophoresis needs.
Codice catalogo: (NANOPAC-300P)
Fornitore: NANOENTEK
Codice articolo fornitore: PAC-300P
Codice articolo locale: NANOPAC-300P
Descrizione: The nanoPAC mini power supply are an ultra compact and economic unit ideal for use with DNA (horizontal) and protein (vertical) electrophoresis system...
UOM: 1 * 1 pezzi
New Product
Codice catalogo: (115-3060)
Fornitore: DESCO
Codice articolo fornitore: 237220
Codice articolo locale: DESC237220
Descrizione: PCB rack is moulded from a conductive thermoplastic compound based on polypropylene copolymer with carbon black and reinforced with mica flake.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Cytiva
Descrizione: Choice of adapters for connecting 4 or 2 mm leads to 2 or 4 mm output jacks, respectively.
Fornitore: CONSORT
Descrizione: Una gamma completa di alimentatori per elettroforesi, inclusi sequenziatori di DNA, Iso elettrofocalizzazione, gel verticali e orizzontali, Western Bl...
Codice catalogo: (PSA410)
Fornitore: Cytiva
Codice articolo fornitore: PSA410
Codice articolo locale: GEHEPSA410
Descrizione: Connects 4 mm output jack to 4 mm high voltage leads.
UOM: 1 * 1 KIT
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom