Stampa…
Hai cercato: Valvole di pressione
11  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: ENTEGRIS INC
Descrizione: These components are constructed of high purity PFA and PTFE materials for wetted parts and PVDF, PEEK™ and PTFE u-cup with Viton® energizer for non w...
Fornitore: Bohlender
Descrizione: Pressure compensation sets consisting of screw cap made of PPS for GL thread, PTFE/silicone gasket and exchangeable filtering membrane made of PTFE. F...
Fornitore: Bohlender
Descrizione: Body made of PTFE with two connections with female thread UNF 1/4" 28 G. Valve made of PPS with set screw and lock nut for adjusting and fixing pressu...
Codice catalogo: (201-0290)
Fornitore: Bohlender
Codice articolo fornitore: E683-18
Codice articolo locale: BOHLE683-18
Descrizione: Valve made from PPS with flow body made from PTFE. Can be used as a pressure relief valve with adjustable control of pressure or as a valve to prevent...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Welch by Gardner Denver
Descrizione: Small flange valve, open type, made of nickel-plated aluminium.
Codice catalogo: (119-0234)
Fornitore: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Codice articolo fornitore: 08300
Codice articolo locale: JUSU08300
Descrizione: These safety drum vents provide automatic pressure relief for drums between 0,20 bar but less than 0,55 bar. Depending on the model, vacuum relief is ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (BROE96T0227)
Fornitore: BROEN-LAB
Codice articolo fornitore: 96T0227
Codice articolo locale: BROE96T0227
Descrizione: Pressure reducing valve 2,0 for Broen showers, 0,5 - 8,5 bar
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: Prevent leaks with the emergency shutdown design.
Codice catalogo: (MFLX03245-40)
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Codice articolo fornitore: 03245-40
Codice articolo locale: MFLB03245-40
Descrizione: Easily control your outlet pressure.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (MFLX01350-82)
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Codice articolo fornitore: 01350-82
Codice articolo locale: MFLB01350-82
Descrizione: Easily control your outlet pressure.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (VARIRE7030)
Fornitore: VARIAN
Codice articolo fornitore: RE7030
Codice articolo locale: VARIRE7030
Descrizione: Valves made from stainless steel are two-position with six-port. It is manually operated with three-way switching.
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom