Stampa…
Hai cercato: Bagni per tessuti
4  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (720-2423)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI720-2423
Descrizione: Il bagno ad acqua per istologia W20 è ideale per rimuovere in modo affidabile increspature e deformazioni nelle sezioni di cera paraffinica create dur...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (462-0624)
Fornitore: LAUDA
Codice articolo fornitore: L003071
Codice articolo locale: LAUDL003071
Descrizione: Tissue float bath for stretching and drying cut tissue samples. Working temperature range of the histology bath is 25 to 80 °C.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (BOEI145951-2)
Fornitore: BOEKEL SCIENTIFIC
Codice articolo fornitore: 145951-2
Codice articolo locale: BOEI145951-2
Descrizione: Precision temperature controlled water bath that eliminates wrinkles and distortion during the preparation of paraffin embedded tissue sections.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (ELET48572-55)
Fornitore: Cole-Parmer
Codice articolo fornitore: 48572-55
Codice articolo locale: ELET48572-55
Descrizione: Designed to assist in tissue preparation in histology and pathology laboratories.
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom