Stampa…
Hai cercato: Provette Nessler
7  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: The Nessler tubes, with shadowless bottom that transmits undistorted light, are ideal for colour comparison. Rings and markings are in durable white c...
Codice catalogo: (SCERSP45310-50100)
Fornitore: DWK Life Sciences
Codice articolo fornitore: SP45310-50100
Codice articolo locale: SCERSP45310-50100
Descrizione: Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass.
UOM: 1 * 6 pezzi
Fornitore: MARIENFELD
Descrizione: Tubo di Nessler con tacca circolare bianca a 50 ml
Fornitore: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Descrizione: Eggertz tubes, 20 ml with 0,1 ml division for comparators
Fornitore: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Descrizione: Colour comparison cylinders according to Nessler for comparators, with optically plane bottom.
Fornitore: SciLabware
Descrizione: These Nessler cylinders are designed for colour comparison of water samples, foodstuffs, etc
Codice catalogo: (HACH173606)
Fornitore: Hach
Codice articolo fornitore: 173606
Codice articolo locale: HACH173606
Descrizione: Tube with 5 and 20 ml marks for test kit DE2
UOM: 1 * 6 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom