  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Coloranti per Biologia Molecolare
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/29/18945329.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Scegli tra le opzioni di seguito per affinare la ricerca. È possibile effettuare selezioni multiple all'interno di qualsiasi menù a tendina. Clicca su OK per aggiornare i risultati
SearchResultCount:"55"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRCE888-100ML
Descrizione:   Substrato liquido per membrane da blotting
UOM:  1 * 100 ml
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   VividPro Plus™ è un colorante per proteine fluorescente utilizzabile in protocolli di co-elettroforesi rapida per visualizzare le proteine in gel SDS ...
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   VividPro™ è un colorante fluorescente generico per elettroforesi su gel delle proteine.
Codice catalogo: (J644-100ML)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRCJ644-100ML
Descrizione:   Substrato pronto all'uso per la rilevazione dell' attività delle perossidasi di rafano. Assorbe a 450 nm (giallo prodotto finale). Ideale per test ELI...
UOM:  1 * 100 ml
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRCK830-100ML
Descrizione:   Substrato pronto all'uso per la rilevazione dell' attività delle perossidasi di rafano. Assorbe a 450 nm (giallo prodotto finale). Ideale per test ELI...
UOM:  1 * 100 ml
Codice catalogo: (J239-5ML)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRCJ239-5ML
Descrizione:   Ultra pure magenta loading dye.
UOM:  1 * 5 ml
Codice catalogo: (N600-5ML)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRCN600-5ML
Descrizione:   Quick-View™ fluorescent viability stain is a ready to use staining reagent for easy discrimination between live and dead mammalian cells. Supplied in ...
UOM:  1 * 5 ml
Codice catalogo: (N734-5ML)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRCN734-5ML
Descrizione:   Gold-N-Gel™ RNA dye is compatible with standard protocols for denaturing electrophoresis of RNA fragments. Bands are immediately visible upon illumina...
UOM:  1 * 5 ml
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 55
  1  2  3  4  5  6  7  Prossimo
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI