  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Coloranti per Microbiologia
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/27/18945327.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"10"
Seleziona per:
Fornitore:  Merck
Descrizione:   Il kit di colorazione secondo Gram permette di fare distinzioni tra Gram-positivi e Gram-negativi. Tb-color è un kit di colorazione per l'esame micros...
Fornitore:  Merck
Codice articolo fornitore: 1.00327.1000
Codice articolo locale: MERC1.00327.1000
Descrizione:   Hydrochloric acid in ethanol is used for the investigation of mycobacteria in human specimen.
UOM:  1 * 1 l
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   Special dyes to highlight the morphology of microorganisms. Some examples are Gram’s staining (widely used for microscopy identification of bacteria) ...
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   Utilizzato in combinazione con IPTG per identificare colonie batteriche che contengono plasmidi ricombinanti da blu / bianco selezione.
Fornitore:  Biotium
Descrizione:   Loss of mitochondrial membrane potential is a hallmark of apoptosis. It is an early event preceding phosphatidylserine externalization and coinciding ...
Codice catalogo: (A8112.0015)
Fornitore:  PanReac AppliChem
Codice articolo fornitore: A8112.0015
Codice articolo locale: APLIA8112.0015
Descrizione:   Rakoff supravital method is a fast-dyeing technique for the assessment of the hormonal situation. Eosinophilia and cyanophilia of the epthelium can be...
UOM:  1 * 15 ml
Codice catalogo: (29067.)
Fornitore:  Biotium
Codice articolo fornitore: 29067
Codice articolo locale: BTIU29067
Descrizione:   Calcofluor white is a fluorescent blue dye that binds to cellulose and chitin found in the cell walls of fungi, algae, and plants.
UOM:  1 * 20 ml
Codice catalogo: (ICNA093030000)
Fornitore:  MP Biomedicals
Codice articolo fornitore: 093030000
Codice articolo locale: ICNA093030000
Descrizione:   Mycoplasma stain is a DNA fluorochrome designed for in situ detection of mycoplasma and other prokaryotic organisms in cell cultures.
UOM:  1 * 1 KIT
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 10
  1  2  Prossimo
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI