  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Coloranti per Istologia
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/15/18945315.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Utilizza queste opzioni per definire maggiormente i parametri. Clicca ok per aggiornare i risultati
SearchResultCount:"35"
Seleziona per:
Fornitore:  Merck
Descrizione:   La colorazione citologica secondo Papanicolaou rappresenta ancora la tecnica standard per la diagnosi di carcinomi e del ciclo ormonale.
Fornitore:  Merck
Descrizione:   Kit e soluzioni coloranti per istologia e citologia.
Fornitore:  Merck
Descrizione:   I tessuti duri, come le ossa e i denti, e tutti i campioni di tessuti calcificati, come i prelievi di midollo osseo, richiedono un pretrattamento spec...
Codice catalogo: (1.00251.0001)
Fornitore:  Merck
Codice articolo fornitore: 1.00251.0001
Codice articolo locale: MERC1.00251.0001
Descrizione:   This reticulin silver plating stain has been designed for the detection of reticular fibers in histological specimens.
UOM:  1 * 24 Tests
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   Fiale con china utilizzabile in macroscopia come inchiostro di marcatura.
Fornitore:  Merck
Descrizione:   This Eosin-Phloxine solution, alcoholic is used in hemytoxylin and eosin (H and E) overview staining that is routinely performed in histological labor...
Fornitore:  Merck
Descrizione:   Vetrini di controllo ISOSLIDE® per l'uso con prodotti nuovi ed esistenti. I vetrini di controllo ISOSLIDE® aiutano a ottimizzare e standardizzare i ri...
Codice catalogo: (1.00482.1000)
Fornitore:  Merck
Codice articolo fornitore: 1.00482.1000
Codice articolo locale: MERC1.00482.1000
Descrizione:   This periodic acid for the periodic acid schiff, or PAS reaction, is used for the decetion of aldehyde, mucopolysaccharides, glycogen, muco- and glyco...
UOM:  1 * 1 l
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 35
  1  2  3  4  5  Prossimo
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI