  • Parametri
    • Articoli in magazzino (20)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Contenitori per urina
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/68/18989968.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"32"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   In PP,traslucide, con tappo a vite giallo
Fornitore:  VITLAB
Descrizione:   Contenitore per campioni, bottles, graduated, with hinged lid, PP, Capacità: 1000 ml
Fornitore:  Corning Life Science
Codice articolo fornitore: LC2500A-03
Codice articolo locale: GOSSLC2500A-03
Descrizione:   In HDPE marrone con tappo a vite bianco
UOM:  1 * 35 pezzi
Fornitore:  SciLabware
Descrizione:   These Ramboldi™ round bottom tubes are manufactured from virgin PS the tubes have a capacity of 11 ml and are fitted with a leak proof screw cap for e...
Fornitore:  Simport Scientific
Descrizione:   A 3/4 litre capacity polypropylene and polyethylene container anatomically designed with a large opening for ease of patient use. A large handle and s...
Fornitore:  KARTELL
Descrizione:   PE- translucent.
Codice catalogo: (KART591)
Fornitore:  KARTELL
Codice articolo fornitore: 591
Codice articolo locale: KART591
Descrizione:   HDPE, translucent.
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  Thermo Scientific
Descrizione:   Contenitori universali e per il trasporto conformi al test 95 kPascal descritto nelle istruzioni ONU 602 e 650 per il confezionamento per il trasporto...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 32
  1  2  3  4  Prossimo 
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI