  • Categoria prodotti
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Appendiabiti
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/07/18945307.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Fornitore:  Palbam
Descrizione:   Gowning racks in stainless steel 304L with electropolished finish
Fornitore:  Metro International
Descrizione:   Racks are designed to provide efficient storage of cleanroom garments. The hangers are spaced at 75 mm intervals.
Fornitore:  Palbam
Descrizione:   These shorter gowning racks are designed for hanging lab coats and frocks.
Fornitore:  Palbam
Descrizione:   Fabrication material: stainless steel 304 with electropolished finish
Codice catalogo: (HUPF7500452)
Fornitore:  HUPFER METALLWERKE
Codice articolo fornitore: 7500452
Codice articolo locale: HUPF7500452
Descrizione:   This shoe rack is made of stainless steel with electropolished finish. It can hold 6 pairs of shoes or clogs suspended and also it can be fitted to wa...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  Tinman
Descrizione:   This garment racks design line and ensure ease of use and maintenance.
Fornitore:  Metro International
Descrizione:   Hanger tubes in stainless steel attach easily under Super Erecta shelves for hanging garments.
Codice catalogo: (SCAA460014)
Fornitore:  SCA
Codice articolo fornitore: 460014
Codice articolo locale: SCAA460014
Descrizione:   The Tork coat hook is made of stainless steel with anti-finger print coating that looks great and stays clean.
UOM:  1 * 10 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 8
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI