Stampa…
Hai cercato: Filtri in linea
25  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"25"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (HICHHI-683)
Fornitore: Avantor
Codice articolo locale: HICHHI-683
Descrizione: This is a fingertight bioanalytical inline filter, comprising a PEEK holder and a 5 μm titanium PEEK-encased frit.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: ENTEGRIS INC
Descrizione: These are compact, all-metal filters that fit in place of standard ¹/₄", ³/₈" and ¹/₂" VCR® gaskets in gas distribution systems. They protect sensitiv...
Fornitore: SOCOREX ISBA
Descrizione: Filtro in linea, Conf: 50
Fornitore: Whatman products (Cytiva)
Descrizione: Cytiva's Polydisc GW (Ground Water) is an in-line filter specifically designed for preparation of ground water samples for dissolved heavy metal analy...
Fornitore: Whatman products (Cytiva)
Descrizione: Filtro in linea, Whatman™ Polydisc™, PP, Membrana: PTFE, Non sterili, Dimensioni pori: 1,0 µm, Superficie di filtrazione: 16 cm², Ø: 50 mm, Conf: 10
Fornitore: Whatman products (Cytiva)
Descrizione: Cytiva's Solvent IFD is a high-flow HPLC in-line filter/degasser, designed to simultaneously filter and degas organically based HPLC mobile phases.
Fornitore: Whatman products (Cytiva)
Descrizione: Whatman VACU-GUARD disk filters are ideal for protecting vacuum pump systems from aqueous aerosols and water intrusion.
Fornitore: Whatman products (Cytiva)
Descrizione: Filtro in linea, Whatman™ VACU-GUARD™, PP, Membrana: PTFE, Non sterili, Dimensioni pori: - µm, Superficie di filtrazione: - cm², Ø: - mm, Conf: 1
Fornitore: Whatman products (Cytiva)
Descrizione: These in-line filters with PTFE membrane and PP housing are lightweight air venting units suitable for protective vents, in-line filtration and isolat...
Fornitore: Whatman products (Cytiva)
Descrizione: Whatman Polydisc AS (Aqueous Solution) in-line filters from Cytiva feature high-throughput PES membrane with a glass microfiber prefilter. Polydisc co...
Fornitore: Whatman products (Cytiva)
Descrizione: Polydisc HD (Heavy Duty) from Cytiva is a durable all-polypropylene in-line filter for large volumes of liquid samples containing even harsh chemical ...
Fornitore: Whatman products (Cytiva)
Descrizione: Aqueous IFD from Cytiva is a polypropylene housed in-line filter/degasser (IFD) with nylon membrane. It connects to an HPLC line and simultaneously fi...
Codice catalogo: (516-1107)
Fornitore: Whatman products (Cytiva)
Codice articolo fornitore: 6724-5000
Codice articolo locale: WHAT6724-5000
Descrizione: Filtro in linea, Whatman™ Polydisc™, PP, Membrana: PES/GMF prefilter, Non sterili, Dimensioni pori: 1,0 µm, Superficie di filtrazione: 20,4 cm², Ø: 50 mm, Conf: 10
UOM: 1 * 10 pezzi
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: These in-line filters are used for in-line filtration of gas lines to remove solid impurities (e.g. dust).
Codice catalogo: (SPECCU2M20512N)
Fornitore: Spectrum Laboratories
Codice articolo fornitore: CU2M20512N
Codice articolo locale: SPECCU2M20512N
Descrizione: CultureGard® HF perfusion hollow fibre sterilising grade filter for cell culture perfusion. Made with 0,2 µm MWCO DynaFibre® membrane that permits the...
UOM: 1 * 12 pezzi
Fornitore: JOUR RESEARCH (VICI)
Descrizione: These disposable in-line filters offer an easy and cost-effective way to protect valuable columns against particles.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 25
no targeter for Bottom