Stampa…
Hai cercato: Funi di sicurezza
25  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"25"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: 3M
Descrizione: The 3M™ DBI SALA® Clip2Loop Coil Tool Tether is engineered to withstand harsh work environments.
New Product
Fornitore: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Descrizione: Protecta® work positioning rope connecting lanyards are an ideal solution for the connecting element in a restraint system. Made from polyamide braide...
Codice catalogo: (CPSD3504555)
Fornitore: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Codice articolo fornitore: 3504555
Codice articolo locale: CPSD3504555
Descrizione: Ultra-Lok™ web and cable SRLs are rugged, highly engineered devices that can be counted on for user safety, efficiency and reliability. Available with...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Descrizione: Sling polyester webbing and stainless steel links.
Fornitore: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Descrizione: Bungee tool tether with self-locking carabiner.
Codice catalogo: (CPSD1500068)
Fornitore: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Codice articolo fornitore: 1500068
Codice articolo locale: CPSD1500068
Descrizione: Lightweight vinyl construction - ideal alternative to classic bungee tethers.
UOM: 1 * 10 pezzi
Codice catalogo: (CPSD3100437)
Fornitore: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Codice articolo fornitore: 3100437
Codice articolo locale: CPSD3100437
Descrizione: The robust Rebel SRL is made from polyester web with zinc plated snap hook 19 mm opening.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (CPSD1150492)
Fornitore: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Codice articolo fornitore: 1150492
Codice articolo locale: CPSD1150492
Descrizione: PROTECTA® Gear loops are a part of the fall arrest harness accessory options. They provide the opportunity to add extra tool carrying convenience to a...
UOM: 1 * 2 pezzi
Fornitore: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Descrizione: Nano-Lok™ is compact and ergonomically designed for ease-of-use, and is ideal as a direct connection to most harnesses. Weighing only 725g, it is virt...
Codice catalogo: (CPSDAM450/100)
Fornitore: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Codice articolo fornitore: AM450/100
Codice articolo locale: CPSDAM450/100
Descrizione: Polyester webbing slings are made from top quality materials guaranteeing high strength and durability. Can be used as versatile temporary anchorage s...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (115-2674)
Fornitore: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Codice articolo fornitore: 7605061
Codice articolo locale: CPSD7605061
Descrizione: DBI-SALA® EZ-Line™ is a temporary horizontal lifeline system recommended for use in construction, general industry, mining, oil and gas, and transpora...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (CPSD1500054)
Fornitore: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Codice articolo fornitore: 1500054
Codice articolo locale: CPSD1500054
Descrizione: DBI-SALA® Trigger2Trigger lanyard is an economical tethering solution for most hand tools which is most commonly used in combination with DBI-SALA® at...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (CPSD1150493)
Fornitore: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Codice articolo fornitore: 1150493
Codice articolo locale: CPSD1150493
Descrizione: PROTECTA® Lanyard keepers are a part of the fall arrest harness accessory options. It provides the opportunity to add extra convenience to a harness.
UOM: 1 * 2 pezzi
Codice catalogo: (CPSD1500159)
Fornitore: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Codice articolo fornitore: 1500159
Codice articolo locale: CPSD1500159
Descrizione: DBI-SALA® Hook2Hook coil tether tool lanyard, coil tether features a swivel hook, making tools like screwdrivers and wrenches easier to use. It is a t...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (CPSD2100094)
Fornitore: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Codice articolo fornitore: 2100094
Codice articolo locale: CPSD2100094
Descrizione: The telescopic rod connector allows to attach a rope life line above the user, enabling the user to ascend a pylon or to reach the top of a pole in co...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Honeywell Safety
Descrizione: These lanyards are ideal for those who have to work at height in a supported hands-free position. The lanyard is passed around a supporting structure ...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 25
no targeter for Bottom