  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Ginocchiere
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/56/18989456.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Codice catalogo: (SIOEYMB00000C0)
Fornitore:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Codice articolo fornitore: YMB00000C0
Codice articolo locale: SIOEYMB00000C0
Descrizione:   These knee protectors are recommended for work in the kneeling position. The protection distributes forces evenly and prevents small hard objects on t...
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (PRTWS156BKR)
Blocked
Fornitore:  Portwest Clothing
Codice articolo fornitore: S156BKR
Codice articolo locale: PRTWS156BKR
Descrizione:   These durable knee pads are made of ethylene-vinyl acetate. They provide protection against impact injury during, e.g., a fall or a strike, or padding...
UOM:  1 * 1 PAIO
Fornitore:  ERGOMAT
Descrizione:   This support is ideal for use during work and other physical activities. The unique properties of the neoprene blend provide compression, support and ...
Codice catalogo: (PRTWKP40BKR)
Fornitore:  Portwest Clothing
Codice articolo fornitore: KP40BKR
Codice articolo locale: PRTWKP40BKR
Descrizione:   This strap-on gel knee pad offers tough protection for gruelling deep knee work. The thick gel adapts to the wearers knee, providing unrivalled comfor...
UOM:  1 * 1 PAIO
Codice catalogo: (PRTWKP20BKR)
Fornitore:  Portwest Clothing
Codice articolo fornitore: KP20BKR
Codice articolo locale: PRTWKP20BKR
Descrizione:   Knee pads, KP20, Nylon , nero
UOM:  1 * 1 PAIO
Codice catalogo: (PRTWKP30BKR)
Fornitore:  Portwest Clothing
Codice articolo fornitore: KP30BKR
Codice articolo locale: PRTWKP30BKR
Descrizione:   Knee pads, KP30, Super Gel, PVC, nero
UOM:  1 * 1 PAIO
Codice catalogo: (KWIN100388940)
Fornitore:  FRISTADS KANSAS GROUP
Codice articolo fornitore: 100388940
Codice articolo locale: KWIN100388940
Descrizione:   Reinforcement patches for e.g. knees, thighs and elbows. Made of 72% polyamide, 24% Kevlar® and 4% elastane
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  FRISTADS KANSAS GROUP
Descrizione:   For anyone who needs to work on their knees.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 9
  1  2  Prossimo 
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI