Stampa…
Hai cercato: Disinfettanti
10  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: CONTEC
Descrizione: Consisting of 70% v/v Isopropanol blended with highly purified water, this ready to use formulation eliminates mixing and filtration. Used for disinfe...
Fornitore: CONTEC
Descrizione: Contec® Sterile IPA is a blend of 70% v/v Isopropanol with 30% water for injection or purified water, this ready to use formulation eliminates mixing,...
Fornitore: CONTEC
Descrizione: Blend of hydrogen peroxide and peracetic acid.
Fornitore: CONTEC
Descrizione: Contec® HydroPure a blend of 6% stabilised hydrogen peroxide and purified water and leaves little to no residue and is ideal for use on most surfaces....
Codice catalogo: (GOJO32675-06-EEU)
Fornitore: GOJO Industries - Europe Ltd
Codice articolo fornitore: 32675-06-EEU
Codice articolo locale: GOJO32675-06-EEU
Descrizione: Fast acting and fast drying spray with broad spectrum bactericidal, fungicidal, mycobactericidal, and virucidal activity for use on non-porous surface...
UOM: 1 * 6 pezzi
Codice catalogo: (CONTSBC16HP)
Fornitore: CONTEC
Codice articolo fornitore: SBC16HP
Codice articolo locale: CONTSBC16HP
Descrizione: Contec HydroPure is a blend of 6% stabilised hydrogen peroxide and water for injection (WFI) or purified water. Contec HydroPure is BPR authorised at ...
UOM: 1 * 6 pezzi
Fornitore: Diversey
Descrizione: Ready to use, heavy-duty cleaner for effective removal of lime scale and other deposits from toilet bowls and urinals.
Imballi sostenibili
Materiali sostenibili
Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente 
Riduzione degli sprechi
Codice catalogo: (DIVY7510701)
Fornitore: Diversey
Codice articolo fornitore: 7510701
Codice articolo locale: DIVY7510701
Descrizione: Divosan Forte is a high-activity oxidising disinfectant based on peracetic acid for use in the food, beverage and dairy industries. Divosan Forte is a...
UOM: 1 * 20 L
Fornitore: LABORATOIRE DE CHIMIE ET BIOLO
Descrizione: Un trattamento a secco efficace nella rimozione di specie fungine, lieviti e batteri, ampiamente utilizzato nell'industria alimentare. L’efficacia di ...
Codice catalogo: (KAMMYLS12)
Fornitore: KAMMERER
Codice articolo fornitore: YLS12
Codice articolo locale: KAMMYLS12
Descrizione: A disinfectant alcohol solution with broad spectrum of activity against bacteria (incl. TB) and yeasts. Reliable and rapid disinfection of all alcohol...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom