Stampa…
Hai cercato: Decontaminanti
21  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (3768.1000)
Fornitore: Avantor
Codice articolo locale: BAKR3768.1000
Descrizione: Soluzione di decontaminazione, Proclean, micros bottle
UOM: 1 * 1 L
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: DNase and RNase contamination ruins expensive samples and time-consuming protocols in research laboratories every day. NucleasEliminator™ can help pro...
Codice catalogo: (3900.)
Fornitore: Avantor
Codice articolo locale: BAKR3900
Descrizione: Soluzione di decontaminazione, Detergente ProClean
UOM: 1 * 5 L
MSDS
Codice catalogo: (APOSBIA7153-500ML)
Fornitore: Apollo Scientific
Codice articolo fornitore: BIA7153-500ML
Codice articolo locale: APOSBIA7153-500ML
Descrizione: Removes RNase contaminations from surfaces
UOM: 1 * 500 mL
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: Soluzione pronta all'uso per la semplice e rapida decontaminazione da RNasi delle superfici di lavoro, strumenti, micropipette, vetreria e consumabili...
Codice catalogo: (732-2353)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 7010
Codice articolo locale: MLBP7010
Descrizione: Soluzione pronta all'uso per la rimozione di contaminazioni di DNA. Per la pulizia di superfici di lavoro, strumenti, micropipette, termociclatori ecc...
UOM: 1 * 250 mL
MSDS
Fornitore: G-Biosciences
Descrizione: EndotoxinOUT™ consists of 6% cross-linked agarose covalently linked to polymyxin B to bind and remove harmful pyrogens from a solution.
Fornitore: PanReac AppliChem
Descrizione: Soluzione per la rimozione delle contaminazione da DNA dalle superfici. Adatta tra l'altro per la pulizia delle stazioni di lavoro per PCR e dagli str...
Codice catalogo: (APOSBIA7089-500ML)
Fornitore: Apollo Scientific
Codice articolo fornitore: BIA7089-500ML
Codice articolo locale: APOSBIA7089-500ML
Descrizione: Decontamination solution for the removal of DNA and RNA contaminations from surfaces.
UOM: 1 * 500 mL
Fornitore: PanReac AppliChem
Descrizione: RNase-ExitusPlus™ è una soluzione di pulizia non alcalina, non corrosiva e non cancerogena estremamente efficace per la decontaminazione da RNasi. È s...
Fornitore: PanReac AppliChem
Descrizione: Decontamination solution for the removal of DNA and RNA from surfaces.
Fornitore: MP Biomedicals
Descrizione: RNase ERASE™ decontamination solution has been formulated using three ingredients known to be active against RNase.
Codice catalogo: (A7600.1000)
Fornitore: PanReac AppliChem
Codice articolo fornitore: A7600.1000
Codice articolo locale: APLIA7600.1000
Descrizione: Autoclaving is badly suited for the sustained removal of nucleic acids. DNA molecules in recombinant microorganisms are merely fragmented in the autoc...
UOM: 1 * 6 L
Fornitore: G-Biosciences
Descrizione: GELPLATE-clean™ removes proteins, nucleic acids, fats, lipids, radioisotopes and other contaminants from electrophoresis gel plates. It is suitable fo...
Fornitore: G-Biosciences
Descrizione: DNAOUT™ is a DNA removal solution for the rapid decontamination of work areas from contaminating DNA. Simply spray the work area and wait 10-15 secon...
Fornitore: G-Biosciences
Descrizione: RNaseOUT™ is uniquely formulated to destroy and remove RNases on contact.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom