Stampa…
Hai cercato: Saggi proteici
71  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"71"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Descrizione: Bicinchoninic acid is used for the determination of protein concentration. It is responsible for the making of intense purple complex with cuprous ion...
Codice catalogo: (M172-1L)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRCM172-1L
Descrizione: Il saggio proteico Bradford è il saggio colorimetrico migliore per quantificare la concentrazione proteica totale. Basato sulla formazione complessa t...
UOM: 1 * 1 L
Codice catalogo: (1B1301-KIT)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC1B1301-KIT
Descrizione: The Protein Precipitation Kit utilises a simple trichloroacetic acid (TCA) based method to precipitate proteins in complex mixtures. Only protein in t...
UOM: 1 * 1 KIT
Fornitore: G-Biosciences
Descrizione: These CL (Compatible Lowry) Protein Assay is based on the widely cited protein assay by Lowry et. al. (1951). The CL Protein Assay improves upon the t...
Fornitore: G-Biosciences
Descrizione: The Micro Bicinchoninic Acid Protein Assay is a highly sensitive colorimetric assay that is compatible with detergent solubilised protein solutions. T...
Fornitore: G-Biosciences
Descrizione: Bicinchoninic Acid (BCA) Protein Assay, 1000 assays or 5000 microassays (with non-animal protein standard)
Fornitore: Rockland Immunochemicals
Descrizione: Conjugate stabilisers are used with horseradish peroxidase (HRP) and calf intestinal alkaline phosphatase conjugated primary or secondary antibodies o...
Codice catalogo: (786-005)
Fornitore: G-Biosciences
Codice articolo fornitore: 786-005
Codice articolo locale: GENO786-005
Descrizione: Non-Interfering™ (NI™) Protein Assay with albumin standard, 500 assays
UOM: 1 * 1 KIT
Fornitore: Biotium
Descrizione: Kit for fluorescence-based measurement of protein unfolding or thermal stability in thermal shift assay, also called Protein Thermal Shift™, different...
Codice catalogo: (TNB-1213-L150)
Fornitore: Tonbo Biosciences
Codice articolo fornitore: TNB-1213-L150
Codice articolo locale: TNBOTNB-1213-L150
Descrizione: Tonbo Biosciences Foxp3 / Transcription Factor Staining Buffer Kit contains specially formulated buffers and solutions for optimal resolution and low ...
UOM: 1 * 150 mL
Fornitore: G-Biosciences
Descrizione: Bicinchoninic Acid (BCA) Reducing Agent Compatible Protein Assay (with non-animal protein standard)
Fornitore: G-Biosciences
Descrizione: CB™ (Coomassie Blue) Protein Assay, trial pack
Fornitore: G-Biosciences
Descrizione: CB-X™ Protein Assay with albumin standard, 500 assays
Fornitore: G-Biosciences
Descrizione: Protein assay, Neutralizer™
Codice catalogo: (USBIO8061-100)
Fornitore: US Biological
Codice articolo fornitore: O8061-100
Codice articolo locale: USBIO8061-100
Descrizione: Osteocrin is a recently identified secreted protein expression of which was only detected in bone, peaking just after birth and decreasing markedly wi...
UOM: 1 * 100 µG
Codice catalogo: (CAYM10005020-96)
Fornitore: Cayman Chemical
Codice articolo fornitore: 10005020-96
Codice articolo locale: CAYM10005020-96
Descrizione: Protein carbonyl colorimetric assay kit is a convenient colorimetric assay for the measurement of oxidized proteins. Protein samples are derivatized b...
UOM: 1 * 96 Tests
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 71
no targeter for Bottom