Stampa…
Hai cercato: Saggi immunologici
23  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"23"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (COVID19AGVCG)
Fornitore: SURESCREEN
Codice articolo fornitore: COVID19AGVCG
Codice articolo locale: SURECOVID19AGVCG
Descrizione: Test rapido per il rilevamento qualitativo dell’antigene SARS-CoV-2 nel tampone
nasale.
UOM: 1 * 25 Tests
Fornitore: Biosensis
Descrizione: The Neurotrophin Antibody Kit contains a collection of sheep antibodies raised against BDNF, NGF, NT3 and NT4/5. The kit is completed with one vial of...
Fornitore: Biotium
Descrizione: Conjugates for probing cAMP receptors or measuring cGMP in immunoassays.
Codice catalogo: (CAYM500410-96)
Fornitore: Cayman Chemical
Codice articolo fornitore: 500410-96
Codice articolo locale: CAYM500410-96
Descrizione: Saggi immunologici, Mouse anti-type II collagen IgG assay kit (bovine), 96 strip wells
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (AGLS972500)
Fornitore: AGILENT
Codice articolo fornitore: 972500
Codice articolo locale: AGLS972500
Descrizione: The AdEasy Viral Titer Kit is a simple enzyme-linked immunoassay for the determination of adenoviral titers.
UOM: 1 * 1 kt
Codice catalogo: (CAYM700460-192)
Fornitore: Cayman Chemical
Codice articolo fornitore: 700460-192
Codice articolo locale: CAYM700460-192
Descrizione: For the measurement of creatinine levels in plasma and serum.
UOM: 1 * 192 Tests
Codice catalogo: (23007.)
Fornitore: Biotium
Codice articolo fornitore: 23007
Codice articolo locale: BTIU23007
Descrizione: TrueBlack™ is a reagent for quenching lipofuscin autofluorescence in tissue sections for immunofluorescence staining. Lipofuscin consists of highly au...
UOM: 1 * 1 mL
MSDS
Codice catalogo: (ROCKKBA-319-383)
Fornitore: Rockland Immunochemicals
Codice articolo fornitore: KBA-319-383
Codice articolo locale: ROCKKBA-319-383
Descrizione: Rockland immunochemicals Anti-DYKDDDDK (FLAG®) kit for immunoprecipitation
UOM: 1 * 1 KIT
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: Easy-Titer® IgG assay kits are simple, mix-and-read assays that allow quick and accurate determination of concentrations from 15 to 300 ng/ml of IgG.
Codice catalogo: (PIER36000)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 36000
Codice articolo locale: PIER36000
Descrizione: The Pierce™ Peroxidase IHC Detection Kit bundles the Pierce™ Metal Enhanced DAB Substrate Kit with all necessary components to stain, counterstain and...
UOM: 1 * 1 KIT
Codice catalogo: (MMMPMDS100EU)
Fornitore: 3M Food Safety
Codice articolo fornitore: MDS100EU
Codice articolo locale: MMMPMDS100EU
Descrizione: The 3M™ Molecular detection instrument comes with a pluggable heater, software, power cord, USB cable and a basic accessory kit.
UOM: 1 * 1 KIT
Codice catalogo: (PIER35000)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 35000
Codice articolo locale: PIER35000
Descrizione: This peroxidase suppressor is a stable and easy-to-use inhibitor of endogenous peroxidase activity from cells and tissues.
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (MMMPMDMC96NA)
Fornitore: 3M Food Safety
Codice articolo fornitore: MDMC96NA
Codice articolo locale: MMMPMDMC96NA
Descrizione: Kit contains 96 tests and is used with the 3M™ Molecular Detection System to check for inhibition of the matrix sample during validation periods, when...
UOM: 1 * 96 pezzi
Codice catalogo: (NOVUNBP1-71714)
Fornitore: Novus Biologicals
Codice articolo fornitore: NBP1-71714
Codice articolo locale: NOVUNBP1-71714
Descrizione: Chromata ChIP Histone H3 [ac Lys14] Kit
UOM: 1 * 25 Tests
Codice catalogo: (NOVUNBK1-19033)
Fornitore: Novus Biologicals
Codice articolo fornitore: NBK1-19033
Codice articolo locale: NOVUNBK1-19033
Descrizione: ND OLLAS/DYKDDDDK Epitope Tag Kit
UOM: 1 * 2 Vial
Codice catalogo: (NOVUNBK1-19035)
Fornitore: Novus Biologicals
Codice articolo fornitore: NBK1-19035
Codice articolo locale: NOVUNBK1-19035
Descrizione: SD OLLAS/DYKDDDDK Epitope Tag Kit
UOM: 1 * 2 Vial
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 23
no targeter for Bottom