Stampa…
Hai cercato: Saggi enzimatici
45  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"45"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (786-320)
Fornitore: G-Biosciences
Codice articolo fornitore: 786-320
Codice articolo locale: GENO786-320
Descrizione: Fluoro™ Protease Assay Kit, 1000 assays
UOM: 1 * 1 KIT
Codice catalogo: (MLDVR8160)
Fornitore: Molecular Devices
Codice articolo fornitore: R8160
Codice articolo locale: MLDVR8160
Descrizione: IMAP® technology provides a homogeneous assay applicable to a wide variety of kinases without regard for substrate peptide sequence.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (CAYM707002-480)
Fornitore: Cayman Chemical
Codice articolo fornitore: 707002-480
Codice articolo locale: CAYM707002-480
Descrizione: For the measurement of catalase activity in plasma, serum, erythrocyte lysates, tissue homogenates, and cell lysates.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (786-028)
Fornitore: G-Biosciences
Codice articolo fornitore: 786-028
Codice articolo locale: GENO786-028
Descrizione: This Protease Assay Kit is designed for the quantitative determination of proteases present in protein sample, using a dye-labelled protein substrate...
UOM: 1 * 1 KIT
Fornitore: Cayman Chemical
Descrizione: For the measurement of creatinine levels in urine.
Fornitore: Biotium
Descrizione: Fluorogenic substrates for proteases and peptidases.
Fornitore: Biotium
Descrizione: Caspase-3 and Caspase-8 Fluorometric HTS Assay Kits provide a homogenous assay system for fast and highly sensitive detection of Caspase-3 or Caspase-...
Codice catalogo: (CAYM700310-96)
Fornitore: Cayman Chemical
Codice articolo fornitore: 700310-96
Codice articolo locale: CAYM700310-96
Descrizione: A sensitive tool for measuring free fatty acids in plasma, serum, and urine.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Cayman Chemical
Descrizione: Superoxide Dismutase Assay (SOD) kit is a fast and reliable assay for the measurement of SOD activity from plasma, serum, tissue homogenates and cell ...
Codice catalogo: (29051.)
Fornitore: Biotium
Codice articolo fornitore: 29051
Codice articolo locale: BTIU29051
Descrizione: EvaEZ™ Fluorometric Polymerase Activity Assay Kit provides an easy and accurate way to determine the activity of a nucleic acid polymerase without usi...
UOM: 1 * 2 mL
MSDS
Codice catalogo: (CAYM700420-96)
Fornitore: Cayman Chemical
Codice articolo fornitore: 700420-96
Codice articolo locale: CAYM700420-96
Descrizione: A kit for measuring ascorbate.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (CAYM600610-192)
Fornitore: Cayman Chemical
Codice articolo fornitore: 600610-192
Codice articolo locale: CAYM600610-192
Descrizione: A convenient all-in-one tool to measure neutrophil elastase activity.
UOM: 1 * 192 Tests
Codice catalogo: (786-325)
Fornitore: G-Biosciences
Codice articolo fornitore: 786-325
Codice articolo locale: GENO786-325
Descrizione: ProteSEEKER™ Protease Estimation Assay
UOM: 1 * 50 Assays
Fornitore: Biotium
Descrizione: Enzyme Modification Kits can be used to modify reverse transcriptase, Bst DNA polymerase, E. coli DNA polymerase I, restriction enzymes, nuclea...
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: The ActivX® FP serine hydrolase probes enable selective labeling and enrichment of active serine hydrolases. Fluorophosphonate (FP) probes specificall...
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: The Thermo Scientific Pierce Cypridina-Firefly Luciferase Dual Assay Kit provides the necessary reagents to simultaneously detect intracellular Cyprid...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 45
no targeter for Bottom