  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Saggi cellulari
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/28/18989328.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"43"
Seleziona per:
Fornitore:  Biotium
Descrizione:   Live-or-Dye™ Fixable Viability Staining Kits are designed for discrimination between live and dead cells during flow cytometry or microscopy.
Codice catalogo: (RPN201)
Fornitore:  GE Healthcare - Life Sciences
Codice articolo fornitore: RPN201
Codice articolo locale: GEHERPN201
Descrizione:   The Cell Proliferation Labelling Reagent is an aqueous solution of 5-bromo-2-deoxyuridine and 5-fluoro-2’-deoxyuridine. The reagent allows extended us...
UOM:  1 * 10 ml
Fornitore:  Biotium
Descrizione:   NucView® 488 and CF™dye (594, 640R and Texas REd) conjugated annexin V provides two apoptosis events, caspase-3 activity and phosphatidylserine (PS) t...
Fornitore:  Biotium
Codice articolo fornitore: 30027
Codice articolo locale: BTIU30027
Descrizione:   The Bacteria Viability/Cytotoxicity Assay Kit provides two-colour fluorescence staining of both live bacteria (green) and dead bacteria (red) using tw...
UOM:  1 * 1 KIT
Fornitore:  Biotium
Descrizione:   MTT, XTT, and resazurin are reduced by mitochondrial metabolic activity to yield coloured or fluorescent products, and thus are useful for and assayin...
Fornitore:  BioVision
Descrizione:   ExoPure™ Isolation Kit (Cell Media) is a fast and convenient method of exosome isolation and purification at high yields from cell culture
media.
Codice catalogo: (ABNOKA1674)
Fornitore:  Abnova
Codice articolo fornitore: KA1674
Codice articolo locale: ABNOKA1674
Descrizione:   Pyruvate Assay Kit is for quantitative colorimetric/fluorimetric pyruvate determination.
UOM:  1 * 1 KIT
Fornitore:  Biotium
Descrizione:   Cellular assay
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 43
  1  2  3  4  5  6  Prossimo
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI