Stampa…
Hai cercato: Cibo per animali
17  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Yeast-Torula
Fornitore: MP Biomedicals
Descrizione: This mineral mix, part of AIN-93G rodent diet, is used for growth, pregnancy and lactational phases of rodents.
Fornitore: MP Biomedicals
Descrizione: AIN-93M powder of proteins, enzymes and peptides is part of the rodent diet.
Codice catalogo: (ICNA0290283802)
Fornitore: MP Biomedicals
Codice articolo fornitore: 0290283802
Codice articolo locale: ICNA0290283802
Descrizione: Hubbel, Mendel and Wakeman powder does not contain zinc, is low in manganese and phosphorus, and has a high calcium to phosphorus ratio.
UOM: 1 * 2 kg
Fornitore: MP Biomedicals
Descrizione: This animal diet supplement has seven-trace elements, which are usually present in a open environment - For complete description see product datasheet...
Codice catalogo: (ICNA0290465401)
Fornitore: MP Biomedicals
Codice articolo fornitore: 0290465401
Codice articolo locale: ICNA0290465401
Descrizione: Vitamin diet fortification mixture formulation provides sufficient vitamin levels to prevent deficiencies in all animal species, giving precise contro...
UOM: 1 * 1 kg
Codice catalogo: (ICNA0290283410)
Fornitore: MP Biomedicals
Codice articolo fornitore: 0290283410
Codice articolo locale: ICNA0290283410
Descrizione: This powdered salt mixture is used as animal diet.
UOM: 1 * 10 kg
Fornitore: MP Biomedicals
Descrizione: An extremely fine, white, odorless tasteless, water insoluble, chemically pure cellulose powder, manufactured from natural fibres.
Fornitore: MP Biomedicals
Descrizione: Vanderzant vitamin mixture for insects is an animal-derived component free vitamin mixture.
Codice catalogo: (ICNA0210141301)
Fornitore: MP Biomedicals
Codice articolo fornitore: 0210141301
Codice articolo locale: ICNA0210141301
Descrizione: Corn-syrup is a dual acid-enzyme conversion syrup which contains approximately three times as much maltose as regular corn syrups processed to the sam...
UOM: 1 * 3,79 L
Codice catalogo: (ICNA0296009801)
Fornitore: MP Biomedicals
Codice articolo fornitore: 0296009801
Codice articolo locale: ICNA0296009801
Descrizione: Basic component of animal diet especially for maintaining mice and rats colonies in the research laboratory.
UOM: 1 * 1 kg
Fornitore: MP Biomedicals
Descrizione: AIN-76 mineral mixtures are components of an animal diet.
Fornitore: MP Biomedicals
Descrizione: Soy flour or soy grits refers to defatted soybeans ground finely.
Fornitore: MP Biomedicals
Descrizione: MP recommends the use of supplement U.S.P. XIII, No. 2 Mineral Mix (cat # 960300) in conjunction with this formulation for long term growth and develo...
Fornitore: MP Biomedicals
Descrizione: Corn is used as pet nutrition and natural pet food.
Codice catalogo: (ICNA0290545401)
Fornitore: MP Biomedicals
Codice articolo fornitore: 0290545401
Codice articolo locale: ICNA0290545401
Descrizione: AIN-76 vitamin mixture is a basic component of animal diet for mice and rats colonies in the research lab.
UOM: 1 * 1 kg
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom