Stampa…
Hai cercato: Adesivi
16  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (1.07673.0050)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.07673.0050
Codice articolo locale: MERC1.07673.0050
Descrizione: Silane A 174 (also known as Polyfix® 100, methacryloxypropyl trimethoxysilane) is an adhesion promoter. Has a molar mass 248,35 g/mol.
UOM: 1 * 50 mL
MSDS
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: High temperature adhesive for bonding ceramic to metal.
Codice catalogo: (MMMAD400)
Fornitore: 3M
Codice articolo fornitore: D400
Codice articolo locale: MMMAD400
Descrizione: 3M™ Scotch-Weld™ Structural adhesive nozzles are for use with 3M EPX™ Duo-Pak adhesives to ensure correct mixing of adhesive parts. Nozzle is matched ...
UOM: 1 * 36 pezzi
Codice catalogo: (819-0122)
Fornitore: 3M
Codice articolo fornitore: 75
Codice articolo locale: MMMA75
Descrizione: 3M™ repositionable spray adhesive 75 is a versatile, pressure sensitive, adhesive spray suitable for temporary holding or positioning of lightweight m...
UOM: 1 * 12 pezzi
Codice catalogo: (293-0004)
Fornitore: 3M
Codice articolo fornitore: SJ352BBK
Codice articolo locale: MMMASJ352BBK
Descrizione: This high-performance PSA nylon hook and loop with a rubber adhesive and polypropylene film liner. It provides a firm adhesive bond to a wide variety ...
UOM: 1 * 1 Roll
Codice catalogo: (MMMA77)
Fornitore: 3M
Codice articolo fornitore: 77
Codice articolo locale: MMMA77
Descrizione: This is an extremely versatile, fast-drying, and transparent spray adhesive that bonds a wide range of lightweight materials. The permanent bond provi...
UOM: 1 * 500 mL
Codice catalogo: (293-0005)
Fornitore: 3M
Codice articolo fornitore: SJ354B
Codice articolo locale: MMMASJ354B
Descrizione: This reclosable fastener has a rubber based adhesive on the back of a black, polypropylene reclosable fastener. It's suitable for bonding many plastic...
UOM: 1 * 1 Roll
Codice catalogo: (MMMA190.50)
Fornitore: 3M
Codice articolo fornitore: 190.50
Codice articolo locale: MMMA190.50
Descrizione: Scotch-Weld™ Epoxy adhesive DP190 is a two-part epoxy adhesive that delivers exceptional performance with high shear and peel strength. Extremely comp...
UOM: 1 * 12 pezzi
Codice catalogo: (293-0009)
Fornitore: 3M
Codice articolo fornitore: SJ387B
Codice articolo locale: MMMASJ387B
Descrizione: This reclosable fastener is the convenient alternative to traditional fastening methods, such as screws, nuts, or bolts. It is designed to deliver a d...
UOM: 1 * 1 Roll
Codice catalogo: (MMMAEPX400H)
Fornitore: 3M
Codice articolo fornitore: EPX400H
Codice articolo locale: MMMAEPX400H
Descrizione: Manual applicator for dispensing EPX adhesive in 38 and 50 ml cartridges supplied with two plungers for 1:1/2:1 and 10:1 adhesive.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (MMMA3764TCQ)
Fornitore: 3M
Codice articolo fornitore: 3764TCQ
Codice articolo locale: MMMA3764TCQ
Descrizione: The 3M™ Hot Melt Adhesive 3764 is a clear, 100% solids thermoplastic adhesive capable of bonding to many plastics, including polyolefin. Formulated to...
UOM: 1 * 1 Roll
Codice catalogo: (MMMA90)
Fornitore: 3M
Codice articolo fornitore: 90
Codice articolo locale: MMMA90
Descrizione: 3M™ hi-strength 90 spray adhesive is an extremely versatile, fast-drying spray adhesive that bonds strongly to a wide range of materials. A permanent ...
UOM: 1 * 12 pezzi
Codice catalogo: (MMMA110T.400)
Fornitore: 3M
Codice articolo fornitore: 110T.400
Codice articolo locale: MMMA110T.400
Descrizione: Epoxy adhesive 110 Scotch-Weld™ 3M™ is a general purpose, fast setting, flexible, two-part epoxy adhesive.
UOM: 1 * 400 mL
Codice catalogo: (293-0008)
Fornitore: 3M
Codice articolo fornitore: SJ356B
Codice articolo locale: MMMASJ356B
Descrizione: This reclosable fastener has a clear acrylic adhesive on the back of a clear polypropylene reclosable fastener with 40 stems/cm² and 5,8 mm engaged th...
UOM: 1 * 1 Roll
Codice catalogo: (DOWC25100525)
Fornitore: DOW CORNING
Codice articolo fornitore: 25100525
Codice articolo locale: DOWC25100525
Descrizione: A grease-like silicone material, thickened with heat conductive metal oxides.
UOM: 1 * 100 g
Codice catalogo: (ICNA11FIXO0125)
Fornitore: MP Biomedicals
Codice articolo fornitore: 11FIXO0125
Codice articolo locale: ICNA11FIXO0125
Descrizione: Fixogum Rubber Cement is made for use in the formation of an air tight seal around the perimeter of the glass coverslip during probe hybridisation for...
UOM: 1 * 125 mL
MSDS
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom