Stampa…
Hai cercato: Standard
8 067  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"8067"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (PHR1627-100MG)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: PHR1627-100MG
Codice articolo locale: SUPLPHR1627-100MG
Descrizione: Organic Standard, Vecuronium Bromide
UOM: 1 * 100 mg
Fornitore: Merck
Descrizione: Gli standard di conducibilità in sacchetto sono comodi e facili da usare, assicurano risultati accurati e affidabili sia sul campo che in laboratorio....
MSDS Promo
Codice catalogo: (48414.)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 48414
Codice articolo locale: SUPL48414
Descrizione: Organic Standard, Formaldehyde Oxazolidine solution, 1 ml/ampule
UOM: 1 * 1 Ampoll
Fornitore: Merck
Descrizione: Surfactant (MBAS) calibration standards, Supelco®, Certified reference material, 100 mg/l, : N/A
Codice catalogo: (75918-50MG)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 75918-50MG
Codice articolo locale: SUPL75918-50MG
Descrizione: Organic Standard, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
UOM: 1 * 50 mg
Codice catalogo: (PHR1247-500MG)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: PHR1247-500MG
Codice articolo locale: SUPLPHR1247-500MG
Descrizione: Organic Standard, Indomethacin
UOM: 1 * 500 mg
Codice catalogo: (41284-100MG)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 41284-100MG
Codice articolo locale: SUPL41284-100MG
Descrizione: Organic Standard, Trimethylamine hydrochloride, ≥98,5% (GC)
UOM: 1 * 100 mg
Codice catalogo: (PHR1767-500MG)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: PHR1767-500MG
Codice articolo locale: SUPLPHR1767-500MG
Descrizione: Organic Standard, Melatonin
UOM: 1 * 500 mg
Codice catalogo: (47641-U)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 47641-U
Codice articolo locale: SUPL47641-U
Descrizione: HPLC Standard, Reversed Phase Test Mix 2, TraceCERT®, Supelco®, in acetonitrile: water (varied conc.) solution, Certified reference material, Pk Info: ampule of 1 mL
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (58278.)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 58278
Codice articolo locale: SUPL58278
Descrizione: HPLC Standard, Reversed Phase Test Mix, in methanol: water (3:2) (varied conc.), TraceCERT®, Supelco®, Certified reference material, Pk Info: ampule of 1 mL
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (PHR1037-1G)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: PHR1037-1G
Codice articolo locale: SUPLPHR1037-1G
Descrizione: Organic Standard, Thiamine hydrochloride
UOM: 1 * 1 g
Codice catalogo: (QC1297-20ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: QC1297-20ML
Codice articolo locale: SUPLQC1297-20ML
Descrizione: Demand - Constant Value, Supelco®, Certified reference material, : N/A
UOM: 1 * 20 mL
Fornitore: Merck
Descrizione: taphylococcus aureus subsp. aureus WDCM 00032 Vitroids™, 80-130 CFU mean value range
Codice catalogo: (41867-1G)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 41867-1G
Codice articolo locale: SUPL41867-1G
Descrizione: Dimethyl sulfone is a solvent, which can dissolve a wide range of solutes and can be generally used for high temperature reactions.
UOM: 1 * 1 g
Codice catalogo: (61074-1ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 61074-1ML
Codice articolo locale: SUPL61074-1ML
Descrizione: Organic Standard, Propiophenone, ≥97,0% (GC)
UOM: 1 * 1 mL
Codice catalogo: (SUPL40003)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 40003
Codice articolo locale: SUPL40003
Descrizione: Organic Standard, Acrilonitrile 5.000 µg/ml in soluzione di metanolo
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 8 067
no targeter for Bottom