  • Categoria prodotti
  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Coloranti
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/74/18374074.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"210"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Fornitore:  Merck
Descrizione:   Hemacolor® è un kit di colorazione composto da 3 soluzioni pronte all'uso. Oltre agli screening di sangue e midollo osseo, è possibile colorare i camp...
Fornitore:  Merck
Descrizione:   M-FIX is a fixative spray designed for the wet fixation of gynaecological and non-gynaecological preparations processed in Papanicolaou staining. It c...
Fornitore:  Merck
Descrizione:   Il kit di colorazione secondo Gram permette di fare distinzioni tra Gram-positivi e Gram-negativi. Tb-color è un kit di colorazione per l'esame micros...
Fornitore:  Merck
Descrizione:   La colorazione citologica secondo Papanicolaou rappresenta ancora la tecnica standard per la diagnosi di carcinomi e del ciclo ormonale.
Fornitore:  Merck
Descrizione:   Kit e soluzioni coloranti per istologia e citologia.
Fornitore:  Merck
Descrizione:   La composizione chimica dei coloranti Certistain per microscopia è stata testata, in particolare relativamente al loro uso funzionale conforme a speci...
Fornitore:  Merck
Descrizione:   I tessuti duri, come le ossa e i denti, e tutti i campioni di tessuti calcificati, come i prelievi di midollo osseo, richiedono un pretrattamento spec...
Codice catalogo: (1.06731.1000)
Fornitore:  Merck
Codice articolo fornitore: 1.06731.1000
Codice articolo locale: MERC1.06731.1000
Descrizione:   Reagents for detection of textile fibres.
UOM:  1 * 1 l
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 210
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Prossimo 
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI