Stampa…
Hai cercato: Fonometri
4  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Molecular Devices
Descrizione: The low noise data acquisition system plus HumSilencer™ adaptive noise cancellation with the added benefit of single-click elimination of 50/60 Hz lin...
Codice catalogo: (SIMELU0115)
Fornitore: Industrial Physics
Codice articolo fornitore: LU0115
Codice articolo locale: SIMELU0115
Descrizione: Easy to use digital sound level meter with wide dynamic range, 30 to 130 dB in the frequency range 31,5 Hz to 8 kHz
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (TEST0563.8170)
Fornitore: TESTO
Codice articolo fornitore: 0563.8170
Codice articolo locale: TEST0563.8170
Descrizione: The testo 816-1 dB meter is the professional model in the Testo range of sound measuring instruments.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (TEST0563.8155)
Fornitore: TESTO
Codice articolo fornitore: 0563.8155
Codice articolo locale: TEST0563.8155
Descrizione: Easy to use digital sound level meter with wide dynamic range, 32 to 130 dB in the frequency range 31,5 Hz to 8 kHz.
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom